grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
solution
technique(s)
Southern blotting: suitable
storage temp.
room temp
General description
Features and Benefits
- 粉乳やBSAより良好なブロッキング性能
- 使いやすい濃縮物
- 中性膜および正に荷電した膜に適合
- 化学発光分析および比色検出分析に適合
Preparation Note
使用する前に、10倍ブロッキング緩衝液を分子生物学グレードの水で希釈します。
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable