Merck
B8526
Sigma-Aldrich
Biohazard disposal stand
Floor stand
別名:
biohaz waste bag rack, floor bag stand, waste bag rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F13192-0003
L × W × H
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Frame constructed of 1/2 in. O.D. aluminum tubing with baked epoxy coating, rubber tips, and a polystyrene drip tray. Folds flat for storage.
適合性
For 64 × 89 cm bags.