Merck
BAF198560500
Poxygrid® Centrifuge Bottle Rack
Holds 4 x 500 mL bottles, conical bottom
別名:
bottle storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom
epoxy-coated (steel)
特徴
Holds 4 x 500 mL bottles
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F19856-0500
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poxygrid 500ml Conical Centrifuge Tube Rack
The only rack that can support up to four (4) 500ml conical bottom centrifuge tubes that cannot stand upright by themselves.
  • For convenient transport and storage
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
法的情報
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)