Merck
E8779
E-Toxate™試薬 from Limulus polyphemus
sufficient for 20 tests
別名:
LAL, エンドトキシン試薬
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
dry concentrate
Quality Segment
usage
sufficient for 20 tests
detection sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
Application
The endotoxins from Salmonella typhimurium isolated from human waste samples were detectable at a low concentration of 0.5 μg/ml using E-TOXATE reagent.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E8779-2ML: + E8779-5X2ML: + E8779-2ML-PW: + E8779-BULK: + E8779-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)