Merck
F8257
Sigma-Aldrich
フルナリジン 二塩酸塩
≥98% (TLC)
別名:
1-[ビス(4-フルオロフェニル)メチル]-4-(3-フェニル-2-プロペニル)ピペラジン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26F2N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
477.42
Beilstein:
4284243
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C\C=C\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;;
InChI Key
RXKMOPXNWTYEHI-RDRKJGRWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flunarizine has antihistamine, anticonvulsant and vestibular depressive properties. It protects endothelial cells from calcium overload-induced damage. Flunarizine is used to treat epilepsy, migraine prophylaxis, cerebral blood flow disturbances, peripheral vascular disease and vertigo.
アプリケーション
Flunarizine dihydrochloride has been used to study the effect of flunarizine on epileptiform activity. It is also used to study its effect on high-potassium induced increase of intracellular free calcium.
生物化学的/生理学的作用
T型Ca2+/Na+チャネルをブロックし、クロマフィン細胞からのK+誘導性カテコ-ルアミン放出を阻害します。
特徴および利点
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F8257-25G:
F8257-BULK:
F8257-5G:
F8257-10G:
F8257-1G:
F8257-VAR:
試験成績書(COA)