product name
6-ヒドロキシ-DL-DOPA, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
off-white
溶解性
H2O: 3 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL (Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(Cc1cc(O)c(O)cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)
InChI Key
YLKRUSPZOTYMAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H2380-50MG:
H2380-VAR:
H2380-BULK:
H2380-500MG:
H2380-100MG:
H2380-10MG:
H2380-5MG:
試験成績書(COA)