form
lyophilized cells
Quality Segment
suitability
suitable for substrate for the assay of lysozyme
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Micrococcus luteusは、水不溶性の黄色色素の放出により同定されるグラム陽性菌です。この種は、増殖にコハク酸を必要とし、Lysobacter enzymogenesによるβ-溶解性メタロエンドペプチダーゼ溶解の影響を受けやすいことが分かっています。その膜に含まれる酵素は、プレニルピロリン酸を供与体として利用し、プレニル化反応に関与しています。M. luteusは、cis-プレニルトランスフェラーゼ遺伝子のクローニングに使われることが知られています。
Analysis Note
ポリヌクレオチドホスホリラ-ゼを含有します。
Other Notes
1 ユニットは、pH 6.2 の緩衝液に懸濁し、25°C で、600 nm における比濁分析法により、1 分間に 0.6 μg の Micrococcus lysodeikticus を溶解します。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)