Merck
SHM02
Sigma-Aldrich
ExpressMag® 96-Well Magnetic Kit
Increases transduction efficiency
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
シェルフライフ
≥2 yr at ~4 °C
保管温度
2-8°C
詳細
ExpressMagシステムに関するSigma の共同研究者のプロトコールは、下記のリンク先でご覧ください。
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
アプリケーション
MISSION® ExpressMag ®96-Well Magnetic Kitには、目的のレンチウイルスによるトランスダクションを向上させるために必要な試薬類がすべて含まれています。本キットにはExpressMag™ Bead 100 μLのバイアルが含まれており、96ウェルプレートの63ウェル分として十分ご使用いただけます。このビーズがレンチウイルスパーティクルと結合することにより、ExpressMag™ 磁性プレートが細胞表面にウイルスを誘引するため、トランスダクション効率が飛躍的に向上します。この製品は、96ウェルプレート専用にデザインされています。本キットを使用することにより、MISSIONレンチウイルスによる293T浮遊細胞のトランスダクションが向上することが実証されており、MOIが1程度のケラチン生成細胞などのヒト初代培養細胞でもトランスダクションも可能です。ExpressMagシステムによるその他の細胞株のトランスダクションに関しては、製品説明書をご覧ください。
MISSION® ExpressMag® 96-Well Magnetic Kit has been used in hepatitis C virus (HCV) replicon luciferase assay.
警告
マグネットは、ハ-ドディスク、IDカ-ド、クレジットカ-ドのような磁気記憶デバイスをはじめ、電子デバイス、強磁性体には近づけないようにしてください。心臓ペ-スメ-カ-を装着した方は、このマグネットの取り扱いを避けてください。
法的情報
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • SHM05MISSION® ExpressMag® 96-Well Magnet, Increases transduction efficiencySDS
  • SHM03MISSION® ExpressMag® Beads, Increases transduction efficiencySDS
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
E J Murray et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(9), 4311-4319 (2011-06-29)
The current standard of care for hepatitis C virus (HCV) patients is cotreatment with human alpha interferon (IFN-α) and ribavirin. The host factor USP18 functions to regulate the interferon signaling pathway by acting as an off-switch. In order to understand
Knockdown of USP18 increases alpha 2a interferon signaling and induction of interferon-stimulating genes but does not increase antiviral activity in Huh7 cells
Murray EJ, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 55(9), 4311-4319 (2011)