アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(CCNCC2=CC=C(/C=C/C(NO)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3N1
InChI
1S/C21H23N3O2/c1-15-18(19-4-2-3-5-20(19)23-15)12-13-22-14-17-8-6-16(7-9-17)10-11-21(25)24-26/h2-11,22-23,26H,12-14H2,1H3,(H,24,25)/b11-10+
InChI Key
FPOHNWQLNRZRFC-ZHACJKMWSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3060-BULK:
SML3060-50MG:
SML3060-10MG:
SML3060-VAR:
試験成績書(COA)