Merck
SML3779
Sigma-Aldrich
Methotrexate disodium salt
≥98% (HPLC)
別名:
Amethopterin sodium, N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic acid disodium salt, Sodium methotrexate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N8Na2O5
CAS番号:
分子量:
498.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to brown
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[Na].[Na].N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)C
InChI Key
HQRCOVOSZPGUCA-GXKRWWSZSA-N
生物化学的/生理学的作用
Folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug
Methotrexate disodium salt is a potent is a folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug. Methotrexate disodium salt is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
注意
Hygroscopic
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3779-BULK:
SML3779-50MG:
SML3779-250MG:
SML3779-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular basis for pharmacokinetics and pharmacodynamics of methotrexate in rheumatoid arthritis therapy
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 29(1), 12-19 (2014)
Marrubium alysson L. Ameliorated Methotrexate-Induced Testicular Damage in Mice through Regulation of Apoptosis and miRNA-29a Expression: LC-MS/MS Metabolic Profiling.
Plants (Basel, Switzerland), 11(17), 2309-2309 (2022)
The effects of drug transporters on the efficacy of methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis
Life Sciences, 268, 118907-118907 (2021)