製品名
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン(TMB)液体基質システム, 膜用, ready to use solution
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン(TMB)は、西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)抱合体の発色性基質です。恒久的で不溶性の濃青反応産物を生じ、比色分析による定量に有用です。
Application
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン(TMB)膜用液体基質システムは、次の用途で使用されています。
- 酵素結合免疫吸着スポット(ELISPOT)アッセイ。
- IgGペルオキシダーゼの基質として。
- 免疫複合体の可視化に。
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン(TMB)液体基質システム膜用は、ウエスタンブロット分析における発色性基質として使用されてます。また、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)の液体基質としても使用されています。
Physical form
そのまま使用可能。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン(TMB)液体基質システム, 膜用
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable