この商品について
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mL endotoxin
refractive index
n
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
本製品はエンドトキシン含量が非常に少なく(1 EU/mL 以下)、0.2 ミクロンのフィルターで濾過されています。
Application
細胞培地、細胞懸濁液、洗浄液の調製に用いられます。
Other Notes
水規格表をご覧いただくと、水製品の規格が簡単に比較できます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 水
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
nwg
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves
適用法令
W3500-1L-CO: + W3500-2L: + W3500-6X1L: + W3500-500ML-C: + W3500-500ML: + W3500-100ML-C: + W3500-VAR: + W3500PROC: + W3500-1L: + W3500-100ML: + W3500-24X500ML: + W3500-PH: + W3500-6X500ML: + W3500-BULK: + CR1104-PROC: + W3500-1LSTAB:
jan