安全性情報
20267-U
Supelco
ORBO 32スモール ヤシガラ活性炭 (20/40), 100/50 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
別名:
ヤシガラ活性炭チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
物質
W,F,F separators
品質水準
認証
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
製品種目
ORBO
組成
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
ORBO 32 Small
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 mm × 75 mm
マトリックス
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
粒径
20-40 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ORBOの溶媒脱着チューブは、両端が密閉されたガラス管に封入されています。ほぼ二層構造で、大型吸着剤ベッドが1層、次に小型バックアップベッドが1層あり、試料のブレイクスルーを阻止します。ベッドには、ベッドが定位置に固定するためのガラスウール製またはフォーム製のセパレーターが入っています。
ORBOの溶媒脱着チューブは、両端が密閉されたガラス管に封入されています。ほぼ二層構造で、大型吸着剤ベッドが1層、次に小型バックアップベッドが1層あり、試料のブレイクスルーを阻止します。ベッドには、ベッドを定位置に固定するためのガラスウールまたはフォームのセパレーターが入っています。
アプリケーション
ORBO 32スモールヤシガラ活性炭(20/40)、100/50mgは、光ファイバー検出ガスクロマトグラフィー(GC)を用いた空気試料中BTEXの分析に用いられています。
ORBO32スモールヤシガラ活性炭(20/40)、100/50mgは、光ファイバー検出ガスクロマトグラフィー(GC)を用いた空気試料中BTEXの分析に用いられています。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
20267-U:
MU20267-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)