Merck
508500
Supelco
クリンプキャップ、20mm、アルミニウム
open center, silver aluminum, Chromacol 20-ACB, pkg of 100 ea
別名:
アルミニウムクリンプシール(セプタムなし)、銀アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
silver aluminum
特徴
open center
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Chromacol 20-ACB
直径
20 mm
適合性
for use with 20 mm crimp seal
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オートクレーブ可能で、容易に滅菌でき、コンタミネーション防止のために物質を収容できる密閉型容器として使用されます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)