安全性情報
SU860019
Supelco
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
別名:
ライナー付き 9mm ねじ付きバイアルキャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)