物質
PTFE/silicone septum (white PTFE/blue silicone)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
特徴
closure type stainless steel hole cap
硬度
60 (Durometer: shore A, durometer)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
18 mm × 11 mm
セプタム厚
1.5 mm
フィッティング
thread for 18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このマグネチックスクリュ-キャップはCTC社装置用に開発されたものです。バイアルには多数のねじ山が精密に刻まれているため、セプタムがバイアルに押し当てられ、バイアルがしっかりシ-ルされ気密になるようにできています。標準的なヘッドスペ-ス分析に加えてSPMEでも使用できるようセンタ-ホ-ルはデザインされています、また磁石と接着する表面積も充分に確保されており密閉されたバイアルの移動にしています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)