Merck
1347835
USP
イソ酪酸イソブチル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
144.21
Beilstein:
1701355
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
1 mmHg ( 39.9 °C)
APIファミリー
isobutyl isobutyrate
自己発火温度
810 °F
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Isobutyl isobutyrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)