APIファミリー
triamterene
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
InChI Key
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Capsules
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
- Triamterene Capsules
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1680007-200MG:
試験成績書(COA)