コンテンツへスキップ
ホームサービスソフトウェアおよびデジタルプラットフォームChemisTwin™ ポータルおよびデジタル標準物質(dRM)
ChemisTwin™ ポータルおよびデジタル標準物質(dRM)
世界初のデジタル標準物質プラットフォーム
「ChemisTwin™ ポータル」
ChemisTwin™ ポータルを使えば、わずか数回のクリックで化合物の構造確認や試料の定量を簡単に行えます。デジタル基準物質(dRM)を基盤とする当社のウェブベースのプラットフォームは、NMRおよびIR分析を自動化し、結果に信頼性と一貫性をもたらします。
当社のNMRおよびIR分野の専門家チームによって開発・検証されたdRMは、従来のスペクトルライブラリと比較して、より高い利便性と信頼性を提供します。最新かつ信頼性の高いdRMデータベースに即座にアクセスできるChemisTwin™ポータルが、日常のNMRおよびIR分析をどのように変革するか、ぜひご体験ください!
メリット
  • ISO9001規格に準拠し、業界トップクラスの標準物質プロバイダーによって開発された、信頼性の高いdRMデータ。
  • 文献調査、試料の計量、報告書作成などの手作業にかかる時間を削減します。
  • 装置に依存しないソリューションであり、主要なNMR(300MHz以上)およびFTIR装置
    すべてに対応しています。
ニュース:
ChemisTwin™ポータルの次なる展開:利用範囲の拡大と信頼性の向上!
これまでの成功した協業を基盤として、ACD/Labsとのパートナーシップの次段階では、革新的なChemisTwin™ポータルへのアクセスがさらに拡大します。ACD/Labsによる商用販売サポートの開始により、世界中のより多くの研究所が、迅速かつ信頼性が高く、試薬を必要としない化合物検証の恩恵を受けることができます。これまでにないほど合理化されたワークフロー、効率の向上、そして持続可能性の向上をぜひご体験ください。
ユーザーの声
「ChemisTwin™ポータルがこの分野にもたらす可能性と将来性を強く感じています。デジタル標準物質(dRM)、ガイド付きワークフロー、主要なNMR装置との互換性が導入されたことで、初心者から上級者まで、幅広いユーザーが利用できるようになりました。この技術が科学界にもたらす効率化という新たな可能性に期待しています。これにより、今後の作業プロセスが簡素化されるでしょう。」
-ロベルト・チャベス(UCLA化学・生化学学科 博士課程学生兼NMR装置スペシャリスト)
「とてもワクワクしています。NMRを運用している方なら誰でも、そのメリットをすぐに実感できるでしょう。それは、時間の節約です。ChemisTwin™ポータルは、まさに画期的なものになるでしょう!」
-製薬・診断部門 NMRラボ責任者
直感的でとても便利です。このツールは必要な作業へと導いてくれ、使いやすさも抜群です。」
-NMR上級研究員、研究開発・品質管理(R&D・QC)の受託試験所
「私なら、そのソリューションに投資するでしょう。このソフトウェアがあれば、学生たちの負担が大幅に軽減され、スペクトルの理解にかかる時間を数日分も節約できるはずです。」
-NMR研究室長、アカデミア
「このツールは使いやすく、レポートの構成も明確です。ChemisTwin™ポータルを活用することで、サプライヤーから誤って納入された製品の正しい構造を特定することができました。」
- Chemodex
社 品質管理マネージャー
白いボディに黄色い腕、緑色のアクセントが施された3Dレンダリングのロボットが、左手にトレイを持っています。トレイの上には、「R.E.F.」と書かれた棒グラフがあります。また、ロボットの胸には画面があり、そこには3つの緑色のバッテリーアイコンと、Wi-Fiの信号のような2本の曲線が表示されています。背景は緑色で、わずかなグラデーション効果が施されています。
デジタル標準物質(dRM)データベースへのアクセス
このデータベースには、当社の包括的な認定標準物質および分析用標準物質カタログに掲載されている化合物が収録されています。各dRMは、その物理的標準物質*にトレーサビリティが確保されています。また、お探しの化合物が見つからない場合は、ポータルから直接新しいdRMのリクエストを送信してください!
この画像には、ロボットのような3Dアニメーションキャラクターが描かれています。ロボットの体は白く、関節やヘッドバンドには緑色のアクセントが入っており、通常なら目があるはずの場所には大きな黒いバイザーが付いています。ロボットの胸には、角が丸い四角形の中にチェックマークのシンボルが描かれています。背景は黄色で、ロボットは右手で親指を立てたジェスチャーをしています。
NMR分析
ChemisTwin™ ポータルでは、定性および定量のNMR分析の両方が可能です。定性同定を行うには、サンプルのスペクトルをアップロードし、定性オプションを選択してください。アルゴリズムは、さまざまな要因による化学シフトの変動を考慮しながら、デジタル参照物質(dRM)と比較し、一致を確認します。定量については、ガイド付きワークフローにより、dRMデータベースに含まれていない化合物であっても定量を行うことができます。分子量を入力すると、質量分率の結果がmmol/gまたはmg/gで表示されます。
白い胴体、緑色の関節、頭部と手に黄色のアクセントが施された、デフォルメされたロボットのイラスト。ロボットは片手に虫眼鏡を持ち、右側の空中に浮かんでいる分子構造を観察している。この分子構造は、赤、白、灰色の球体(それぞれ酸素、水素、炭素原子を表す)間の結合を黒い線で結んだもので構成されている。
IR分析
ChemisTwin™ポータルでは、同定分析と品質チェック分析の両方を行うことができます。IRスペクトルに基づき、膨大なデジタル標準物質および基礎化学物質のライブラリと照合することで、未知物質を同定します。ChemisTwin™ポータルのIR機能は、サンプルの純度を保証するための包括的な品質チェックプロセスを提供します。
白と緑を基調とした、右手に紙飛行機を持ったロボットのスタイリッシュなイラスト。ロボットは丸い頭部にバイザーのような目を持っており、体はさまざまな幾何学的な形から構成されているように見える。背景は角が丸く処理されたシンプルな青色である。
ユーザーリファレンス 
標準的なdRMに加え、ChemisTwin™ポータルでは、ユーザーが独自のスペクトルライブラリを構築することができます。NMRおよびIRスペクトルをアップロードすることができ、それらを管理(作成、編集、削除)したり、すべての分析ワークフローで参照として利用したりできます。これらのユーザー所有の参照データに関するメタデータは、CAS番号を介してPubChemデータベースから簡単に取得できるため、高度にカスタマイズされた正確なスペクトル評価が可能になります。
白と緑を基調とした、右手に紙飛行機を持ったロボットのスタイリッシュなイラスト。ロボットは丸い頭部にバイザーのような目を持っており、体はさまざまな幾何学的な形から構成されているように見える。背景は角が丸く処理されたシンプルな青色である。
レポートと活動記録
自動生成されるレポートにより、結果の確認や検証に必要なすべての情報を得ることができます。承認されたレポートは、ダッシュボードからいつでも閲覧でき、同僚と簡単に共有することも可能です。
ChemisTwin™ポータル内では包括的な監査証跡を確認でき、記録の削除はできません。この情報により、NMR分析活動の完全性とトレーサビリティに完全な信頼を置くことができます。
この画像は、ヒューマノイド型のロボットの3Dレンダリングです。ロボットの胴体は白く、腕と脚は緑色で、関節の周りには黄色の帯があり、目と思われる黒いバイザーが付いています。背景は紫色で、ロボットは胸のスクリーンに向かって身振りをしています。そのスクリーンには、テキストが表示されたアプリケーションが表示されています。
ChemisTwin™ ポータル ナレッジセンター
ナレッジセンターでは、技術ドキュメント、動画チュートリアル、およびプラットフォームをテストするためのスターターパッケージをご利用いただけます
*入手可能な場合、物理的に同等の製品のうち最高品質グレードのものが常に選定され、各dRMの情報シートに記載されます。
参加方法
登録フォームをご利用いただくと、45回の無料分析が利用できる、義務のない無料トライアルを申請・ご利用いただけます。
また、デモセッションもご用意しており、ChemisTwin™ポータルがお客様の具体的なワークフローにどのように活用できるかについてご説明いたします。*が付いている項目は必須入力項目です。
関連リソース
1 / 3 ページ
関連商品
Loading