Merck
ホーム製品分析化学標準物質カールフィッシャー用標準物質
カールフィッシャー用標準物質
この画像は、カールフィッシャー試薬のラベルの付いた医療用ボトルとおそらく医療現場やラボにおいて正確な水分量測定に使用されるシリンジや情報文書からなる医薬品のセットアップを示している。
原料、中間体および最終製品中の水分量は、とりわけ使用期間、安定性などの特性に影響することがあります。カールフィッシャー滴定はサンプル中の水分を定量する確立された方法です。各種サンプルにおいて0.001%~100%の範囲で水分含量を測定する迅速で最も正確な方法の1つです。 
カールフィッシャー試薬の正確な滴定を保証するには、高品質の認証標準物質(CRM)が必須です。標準物質におけるあらゆる誤差が、結果的に分析測定値におけるエラーにつながってしまうのです。滴定以外にも、Aquastar水標準品は、装置の真度および精度をモニターする定期的性能チェックのために、ルーチンで使用されています。 
メルクのポートフォリオでは、容量滴定用および電量滴定用の液体および固形固体の水標準品、さらに、Aquastar水標準品オーブン、またはオイル分析に使用されるAquastar水標準品オイルなど、特別な用途のためのカールフィッシャー水分標準品も用意しています。  
高品質を保証するため、Aquastar水標準品はISO 17034に基づき認証され、さらにISO/IEC 17025認定校正研究所で測定されています。これらはSI単位まで直接トレーサブルであり、NISTなどの各国の計量標準機関の標準物質に対する検証も行われています。ISO GUIDE 31に従って試験成績書(COA)が作成され、拡張不確かさも示されています。これにより、簡単にお客様の全体的な不確さを統合できます。