キャリブレーション・クオリフィケーション・バリデーション
標準物質とは、1つ以上の特性について均一かつ確立した値を有する物質を指します。標準物質は、メソッドキャリブレーション、測定法バリデーション、測定値の不確かさの推定または物質への値の割当てを通じて、測定値の正確性の保証において非常に重要な役割を果たします。
また、分析試験手順および幅広い品質保証の枠組みにおいても不可欠な要素です。厳格な要件に基づいて製造された標準物質は、その認証と提供データのトレーサビリティにおいて、他の研究用試薬とは異なります。標準物質の世界は広大であり、認証標準物質(CRM)やその他の品質グレードの標準物質、および解析証明書や計量学的トレーサビリティといった概念が含まれます。
注目のカテゴリー
タンパク質、ペプチドおよびアミノ酸の分析用標準物質により、バイオマーカーの探索、医薬品研究、臨床検査、トップダウンおよびボトムアップ・プロテオミクス、さらに食品認証の各用途において、正確かつ信頼できる結果が得られます。
認証標準物質は、一般的な正確な滴定測定やカールフィッシャー滴定に不可欠です。また、pHメーター、AAS(原子吸光光度計)、ICP(誘導結合プラズマ発光分光分析装置)、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)、LC(液体クロマトグラフィー)、GC(ガスクロマトグラフィー)、IC(イオンクロマトグラフィー)などの分析機器の正確なキャリブレーションにも重要です。
標準物質は、分析試験手順および幅広い品質保証の枠組みにおいて不可欠な要素です。標準物質は、厳格な要件の下で製造され、提供されるデータの認証およびトレーサビリティが示されている点でその他の研究用試薬とは異なります。認証標準物質(CRM)やその他の標準物質の品質グレードから分析証明書、計量トレーサビリティやその他の概念に至るまで標準物質の世界は広大で、時に非常に複雑です。
標準物質は、その品質グレードに基づいて、各国の計量標準およびその他の1次標準から認証標準物質(CRM)、Reference Material(RM)、Analytical Standardおよび研究用グレードまたは研究用試薬までの5つの主要カテゴリーに分類されます。認証およびトレーサビリティの要件は、1つの品質グレードからより高いグレードへと上がっています。最も高いグレードは各国の政府により標準化されていますが、CRMおよびRMは特定のISOガイドラインにより標準化されています。これらのISO要件は、ISO 17034、ISO/IEC 17025およびISO Guide 31に示されています。
認証標準物質の供給者は、CRMまたはRMを製造するためのISO要件を満たさなければなりません。認証標準物質には分析証明書を添付しなければなりません。分析証明書に記載する情報は上記のISOガイドラインで定義されています。Analytical Standardおよび研究用グレードの品質規格は、各国の政府やCRMおよびRMを管轄するISO認証機関ではなく、それぞれの独立した供給者により説明されています。
国家計量標準(例:NIST、JRC、NMI Australia)
公定書収載スタンダード(例:USP、EP、BP、JP、IP)
- 認定団体が交付
- 最高レベルの精度とトレーサビリティを提供
認証標準物質(CRM)(ISO 17034、17025)
- 測定のSI単位に、最高レベルの正確性、不確かさ、およびトレーサビリティを提供
- 公認の標準物質供給者が製造
標準物質(RM)(ISO 17034)
- CRMよりも要求が厳しくないISO要件を満たす
- 公認の標準物質供給者による製造
分析標準(ISO 9001)
- 分析証明書あり
- さまざまな認証レベル
試薬グレード/研究用化学品
- 分析証明書が同梱されている場合あり
- 標準物質として使用するための特性評価は行われない
図2.標準物質の階層-タイプ別の違い
メソッドの要件または製品の利用可能性に合わせて、粉末、溶液またはマトリックス(組成型)の3種類の標準物質が使用されます。正しい標準物質を選ぶことは、結果が標準の正確さに左右されるため、ラボの試験アプリケーションにとって極めて重要です。
試験目的に基づく標準物質の選択
分析機器のクオリフィケーションおよびキャリブレーションでは、そのトレーサビリティの維持と確立が求められます。厳選された標準物質は、ラボによるトレーサビリティの維持と確立に有効です。毎日のルーチンのシステム適合性アプリケーションでは、日常的に使用するうえで、実用的で使いやすく、信頼性や費用効率が高い、1つの標準物質で評価することも重要です。また、メソッドバリデーションでは、複数の正確性および精度の高い標準物質を用いることが、ラボの方法が正確かつ精密であることを示すためには欠かせません。確認およびスクリーニングの目的における標準物質の重要な特性には、証明された信憑性および同一性が含まれます。定量、分析法または安定性評価などのアプリケーションでは、安定かつ正確な標準物質が求められます。
目的に合った標準物質の選択は、規制要件、利用可能性、試験アプリケーションの種類、正確性のレベルおよびサンプルマトリックスなど複数の因子に依存する可能性があります。
関連資料
- Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
- Reference materials, standards and certified reference materials are critical for analytical testing. We can help you to choose the ideal reference material for your application, whether you are using reference materials for calibration or quantitative analysis.
- The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
- NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.
- Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
- すべて表示 (70)
関連プロトコル
- FAME Standard for Optimizing GC System Performance
- 植物保護剤に使用して有害な昆虫を駆除する活性物質である、ネオニコチノイド類の詳細をご覧ください。
- アルデヒドとケトンは至る所に存在する大気汚染物質です。これらは、エステル、エーテルとともに室内の大気汚染物質の主要成分であるため、産業衛生アプリケーションに重要です。
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- すべて表示 (76)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245