Merck
ホーム製品分析化学標準物質アミノ酸・ペプチド・タンパク質標準物質
アミノ酸・ペプチド・タンパク質標準物質
さまざまな元素を示す色とりどりの原子の配置を表している3D分子モデルで、白色は水素、黒色は炭素、赤色は酸素、青色は窒素である。このモデルは、分子の構造を表すために化学において一般的に使用されており、原子がどのように結合し合っているのかを示している。
アミノ酸、ペプチドおよびタンパク質の標準物質は、プロテオミクスや食品検査など、さまざまな分析にとって極めて重要です。各種長鎖および短鎖ペプチド、酵素、未変性タンパク質、アミノ酸および安定同位体標識アナログについて、特別に設計された標準物質および認証標準物質を提供しています。私たちの標準物質は、バイオマーカーの発見、医薬品研究、臨床および診断検査、トップダウンおよびボトムアップ・プロテオミクス、食品認証などの用途の質量分析試験に適合しています。
セクションの概要
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
関連資料
  • Flyer: Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixes
    Amino acids play a central role in biochemistry. They are the building blocks of proteins and precursors to the biosynthesis of various secondary metabolites. From being used as food additives (as artificial sweeteners and flavor enhancers) to the synthesis of drugs, biodegradable plastics, and chiral catalysts— amino acids have a wide range of uses.
  • Flyer: Food Allergen Protein Standards
    We are proud to introduce a new comprehensive range of purified food allergen protein standards manufactured by Indoor Biotechnologies. Indoor Biotechnologies’ allergens are purified by affinity chromatography and/or HPLC. Protein identity and amino acid composition are verified by InBio® using MS (mass spectrometry) and amino acid analysis. Immune reactivity is validated by monoclonal antibody binding.
アミノ酸
アミノ酸ポートフォリオには、純物質のTraceCERT認証標準物質(CRM)があります。CRMは、ISO/IEC 17025およびISO 17034のガイドラインのもと、定量NMR(qNMR)によって認定されています。また、多成分のアミノ酸の認証標準物質溶液や分析用標準物質も提供しています。
ペプチド
ペプチド標準物質には、HPLC適合の分析用標準物質やMS PhosphoMixリン酸化ペプチド標準物質などがあります。リン酸化ペプチド標準物質は、質量分析によるリン酸化ペプチド試料の長所と短所を調べるために使用されます。これには、自然界に存在するペプチドの配列を利用した合成リン酸化ペプチドが含まれます。MS PhosphoMix標準物質には3つのタイプがあり、それぞれアミノ酸配列は同じですが、リン酸化部位が異なります。すべてのMS PhosphoMix標準物質は、自然に存在する同位体が豊富なバージョン(ライト)と安定同位体が豊富なバージョン(ヘビー)があります。
タンパク質
私たちは、さまざまなタンパク質標準物質を提供しています。完全に無傷のCerilliant®タンパク質認証標準物質はその一部であり、診断試験、医薬品の出荷試験、食品の安全性試験などの定性および定量LC-MS/MSアプリケーションの標準物質として使用されます。このポートフォリオには、バイオ医薬品の分析法開発やシステム適合性に用いるUSPおよびNISTのモノクローナル抗体も含まれています。また、InBio™の標準物質やCerilliant®の認証標準物質を含む、食物アレルゲンとなるタンパク質向けの50種類以上の標準物質も提供しています。InBio™のものとしては、SARS-CoV-2関連のタンパク質のセットもご用意しています。また、サイズ排除クロマトグラフィー用タンパク質標準物質も提供しています。