Merck
ホームSupport電卓とアプリ流量単位変換ツール
流量単位変換ツール
流体の体積流量とは、単位時間あたりに所定の断面積を通過する流体の体積として定義される。断面積とは、流体が流れる面積のことである。体積流量は、「標準立方センチメートル毎分」(sccm)で表されることもある。管内を流れる場合、この流量は一定である。体積流量の計算式は以下の通りである。
Q=V/t
Q は流量
V は体積
t は時間
以下の計算機を使用して、既知の体積流量をさまざまな単位に変換してください。