Merck
ホームSupport電卓とアプリ体積単位変換ツール
体積単位変換ツール
体積とは、境界によって囲まれた、あるいは物体が占める三次元空間のことを指します。さまざまな三次元空間の体積を求める式は次のとおりです。
立方体:a³(aは各辺の長さ)
直方体:l × w × h
球:4/3 π r³
円柱:π × r² × h
円錐:1/3 π × r²
以下の計算機を使用して、既知の体積をさまざまな単位に変換してください。