Merck
HPLC Analysis of Phenylacetic Acid on Ascentis® C18
HPLC Analysis of Phenylacetic Acid on Ascentis® C18 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
フェニル酢酸
analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase
[A] 20 mM phosphoric acid; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 215 nm
injection
5 μL
sample
50 μg/mL in water: acetonitrile: methanol (75: 20: 5)
詳細
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis C18 for the analysis of phenylacetic acid.