牛乳および乳製品のpH測定
化学的に結合させたpH指示薬との反応後のpHのスマートフォンによる測定
pHインジケータストリップは、牛乳およびヨーグルト、クリーム、バターミルクなどの乳製品の通常のpHを測定するための簡単でコスト効率の高い方法です。MQuant® StripScanアプリは、日常業務から根拠のない推測をなくします。MQuant® pH 0-14 ユニバーサルインジケータストリップを補完するように設計されたメルクの革新的無料アプリは、テストプロセスをガイドし、スマホカメラで結果を読み取った後、測定値を保存して可視化します。MQuant® StripScanアプリをMQuant® pH 0-14ユニバーサルインジケータストリップと併用することで、素早い決定のために即時結果を用いる直接工程内管理に適した半定量的測定値を迅速に得ることができます。
以下のアプリケーションノートでは、MQuant® pH 0-14ユニバーサルインジケータテストストリップとMQuant® StripScanアプリを組み合わせた、牛乳および乳製品のpHの測定について説明します。
試薬・装置・関連製品
試薬
- MQuant® pHインジケータストリップ、0-14、ユニバーサルインジケータ(1.09535)
アクセサリー
- MQuant®カード(テストストリップの箱に付属)
- MQuant® StripScanアプリ(Apple App StoreまたはGoogle Play Storeでダウンロード可能)
サンプル分析
分析するには、以下のステップを行ってください。
- アプリを起動します。
- MQuant® pHインジケータテストストリップとMQuant®カードを用意します。
- テストストリップを未希釈のサンプル(15~25℃)に約2秒間浸漬します。このとき、反応ゾーンが確実に完全に浸漬されているようにします。
- ストリップをサンプルから取り出し、必要に応じて(ヨーグルトを使用したときなど)、すみやかに反応ゾーンを蒸留水ですすぎ、付着したサンプルを除去します。
- ストリップから余分な液体を振り落とし、ペーパータオルを使用してストリップの裏面を乾かします。
- アプリのパラメータpH(1.09535)を選択します。pHストリップの色が完全に発色するまで15秒待ちます(カウントダウンがスクリーンに表示され、パラメータpHを選択すると開始されます)。
- カウントダウンの終了直前に、MQuant®カードにテストストリップをセットします。
- 待機時間が経過したら、MQuant®カードとテストストリップをスマートフォンのスクリーンのファインダー内に置き、カメラを基準点に沿って位置を合わせます。
- スマートフォンのカメラで写真が自動的に撮影されます。
- 結果が画面に表示されます。
結果
目視評価との比較、Reflectoquant® pHテスト(1.16894)、およびpH電極との比較を表1に示します。
表1.牛乳および乳製品のStripScan、目視評価、および反射率測定によるpHストリップの読み取り値とpH電極の読み取り値の比較
サンプル | pH値 | |||
---|---|---|---|---|
StripScan* | 目視読み取り* | Reflectoquant®* | pH電極 | |
UHT**牛乳、脂肪分1.5% | 6.5 | 6-7 | 6.4 | 6.58 |
UHT 牛乳、脂肪分3% | 6.5 | 6-7 | 4 | 6.62 |
乳清、トロピカル | 3.5 | 3-4 | 3.3 | 3.6 |
クリーム | 6.1 | 4 | 5.4 | 6.83 |
クリーム、ラクトースフリー | 5.9 | 6-7 | 5.4 | 6.86 |
クワルク | 4.2 | 4-5 | 4.3 | 4.39 |
ヨーグルト、ナチュラル(1.5%) | 4.5 | 4-5 | 4.4 | 4.4 |
ヨーグルト、ナチュラル(0.1%) | 4.5 | 4-5 | 4.3 | 4.3 |
ヨーグルト、イチゴ | 4 | 4-5 | 4 | 4.22 |
ヨーグルト、ブルーベリー | 4.1 | 4-5 | 4 | 4.14 |
バターミルク、モモ | 4 | 4-5 | 4.1 | 4.27 |
バターミルク、チェリー | 4 | 4 | 4 | 4.17 |
ヨーグルトラッシー、イチゴ | 4 | 4 | 3.5 | 3.92 |
* 結果は5回測定の平均値に基づく。 (上記の結果は、目盛りが0.5 pH単位である前のバージョンのアプリを用いて取得した) |
詳細
- MQuant® StripScanについては、SigmaAldrich.com/mquant-stripscanをご覧ください。
- MQuant® pHインジケータテストストリップについては、SigmaAldrich.com/phtestsをご覧ください。
- アプリケーションについては、SigmaAldrich.com/wfa-applicationsをご覧ください。
- 技術資料:MQuant® StripScanモバイルアプリを用いた飲料試験