pHテストストリップ・pH試験紙・試験紙読み取り装置・付属品
pH値は多くの化学実験プロセスに影響するため、生化学、化学、科学技術の分野で重要な役割を果たしています。また、多くの分析結果も、溶媒や緩衝液のpHの影響を受けます。私たちは、pHインジケータ、pHテストストリップ、pHテストキットなど、さまざまな操作方法で迅速にpH測定を行うための製品を取り揃えています。
関連資料
- Protocols and Application Notes
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- White paper: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
pH試験紙読み取り装置
無料のMQuant® StripScanモバイルアプリでpHを測定すると、MQuant® 0~14に対応したpHテストストリップ測定結果が数秒でデジタル表示されます。このアプリは、カラーリファレンスカードとスマートフォンのカメラを使って試験紙を分析します。結果は、StripScan Webダッシュボード・アプリケーションで簡単に管理・視覚化・共有できます。
さらに、バッチごとに校正した試験紙測定法も提供しています。ポータブルで使いやすいReflectoquant® RQflex® 20リフレクトメーターと専用試験紙を組み合わせて、ラボでの定量的なpH測定に使用できます。