고급 유전자 편집
![유전체 편집 기법 유전체 편집 기법](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/genomics/helix-gene-editing/helix-gene-editing.jpg)
표적 유전체 편집은 조기 발견에서 치료 애플리케이션에 이르기까지 전체 연구 연속체에서 빠르게 중요한 도구가 되었습니다. 과학자들이 유전자 발현을 선택적으로 교란, 회복, 억제 또는 활성화할 수 있게 하여 현대 유전자 편집법은 생물학적 과정을 지배하는 유전 기전에 대한 전례 없는 탐구를 가능하게 합니다. 게놈 공학의 애플리케이션은 발달 장애 치료에서 질병 저항성 작물 개발에 이르기까지 다양합니다.
주요 카테고리
수십 년간의 유전자 편집 경험과 탁월한 CRISPR 및 ZFN 기술 특허 포트폴리오를 갖춘 Sigma-Aldrich® Advanced Genomics는 초기 단계 발견에서 번역 연구에 이르기까지 전체 워크플로우에서 최고 품질의 시약을 제공합니다. 녹아웃(knockout), 녹인(knock-in), 녹다운(knockdown), 과발현 중 어느 것을 원하든 귀사의 포괄적인 CRISPR 유전자 편집 도구 및 서비스 제품군은 귀하의 연구 수행을 도울 것입니다.
![SygRNA Synthetic CRISPR Schematic diagram of the CRISPR gene editing system showing the different types of synthetic gRNA for CRISPR.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/genomics/diagram-crispr-synthetic-grna.gif)
Schematic diagram of the CRISPR gene editing system showing the different types of synthetic gRNA for CRISPR.
CRISPR – 정확하고 효율적인 유전자 편집
유전자 편집은 DNA 서열에 대한 특정적이고 표적화된 변경이며 DNA의 추가, 제거 또는 변형을 포함합니다. CRISPR-Cas 시스템(미생물에서 방어 기전으로 진화)은 건강 및 진단학에서 농업 및 에너지로의 발전을 가능하게 하는 유전자 편집 도구 부류의 기초입니다. CRISPR을 사용하여, 연구자들은 특정 유전자, 유전자군을 표적으로 하거나 전체 게놈을 스크리닝할 수 있는 능력을 갖습니다.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics는 개별 연구 필요성을 충족하는 업계 최고의 CRISPR-Cas9 단백질 제품을 제공합니다. 여러 Cas9 변이체(야생형, 향상된 특이성, 니카아제[nickase], GFP 융합, 촉매 비활성) 및 여러 형식(플라스미드, 렌티바이러스, 동결건조 단백질) 중에서 선택하십시오.
CRISPRi 및 CRISPRa - 강력한 유전자 억제 및 활성화
CRISPRi(CRISPR 간섭) 및 CRISPRa(CRISPR 활성)는 기본 DNA 서열을 변경하지 않고 고도로 효율적인 유전자 침묵화 및 활성화를 각각 제공합니다. 대규모 LOF(기능 상실) 및 GOF(기능 획득) 스크린을 활용하면, 연구자는 다른 방법으로 종종 검출하지 못하는, 고유하지만 기능적으로 관련된 유전자 경로를 식별할 수 있습니다.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics는 유전자 녹다운(Knockdown) 및 과발현 실험을 위한 최적화된 CRISPRi 및 CRISPRa 라이브러리의 완전한 제품군을 제공합니다. Pooled CRISPRi 및 SAM CRISPRa 렌티바이러스 라이브러리는 기성품으로 제공되거나 귀하의 특정 조건에 맞도록 맞춤화하여 주문할 수 있습니다.
CRISPR가 귀하의 프로젝트에 적합한지 궁금하신가요? Sigma-Aldrich® Advanced Genomics 전문가에게 연락하십시오.
관련 자료
- Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
- Compare and contrast the features of a wide variety of guide RNA (gRNA) and Cas9 products for in vitro and in vivo CRISPR experiments.
- Automation ensures reproducible results in high-throughput assays like cell transfection, reducing manual handling variations.
- E. coli CRISPR/Cas-mediated Lambda-Red HR vector system enables gene editing via homology-directed repair.
- Techniques for long oligo synthesis and purification offer superior quality unmatched by other suppliers.
- 모두 보기 (21)
관련 프로토콜
- Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
- Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
- Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
- ZFNs and CRISPR/Cas9 advance targeted genome editing, opening new research avenues.
- 모두 보기 (7)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com
또는 전화 +1 (800) 244-1173
추가 지원
- CRISPR Use License Agreement