형질 도입 시약
형질 도입에 사용되는 시약은 무엇인가요? 형질 도입은 유전자 발현, 유전자 녹다운 및 기타 여러 응용분야를 위해 DNA, RNA 및 단백질을 포함한 유전 물질 및 분자를 진핵 세포에 도입하는 과정입니다. 형질 도입은 이물질의 이동을 촉진하기 위해 다양한 물리적, 화학적 또는 생물학적 방법 및 시약을 사용합니다. 비교하자면, 박테리아 형질전환과 바이러스 형질 도입(바이러스 전달)은 유사한 기술이며, 다양한 다운스트림 응용분야를 위해 물질을 다른 세포 유형으로 전달하는 데 적합합니다. 매일매일 점진적인 혁신을 위해, 작업을 약화시키는 변수가 아니라 뛰어난 작업의 토대가 되는 형질 도입 시약 필수품을 선택하십시오.
당사의 Mirus Bio 인수를 통해 광범위한 형질 도입 솔루션, 바이러스 벡터 생산 향상제 그리고 워크플로우를 시험대에서 바이오리액터까지 안정적으로 가져갈 수 있는 수많은 분자 시약을 크게 확장하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 이번 파트너십을 통해 당사는 고객의 세포 및 유전자 치료제 발전을 지원하겠다는 약속을 다시 한 번 확인합니다. TransIT® 형질 도입 시약 및 키트를 포함하여 다양한 세포 유형으로의 핵산 전달을 지원하는 신뢰할 수 있는 제품을 통해, 이제 Mirus Bio의 세계적인 수준의 제품 및 과학적 경험을 제공합니다. Mirus Bio 제품은 곧 제품 선택 옵션에 추가될 예정입니다. 그러나 이제 Mirus Bio 플랫폼에서 획기적인 발견을 위한 최고의 Mirus Bio 시약을 쉽게 찾고 차세대 치료법의 발전을 향해 한 걸음 더 나아갈 수 있습니다.
DNA, siRNA, miRNA 및 CRISPR/Cas 구성요소 전달을 위한 인산칼슘, 지질 및 고분자 기반 형질 도입 시약
플라스미드 DNA 또는 RNA를 포유류 및 곤충 세포에 도입하는 것은 연구실에서 일상적인 작업이 되었습니다. 현재 사용 가능한 다양한 시약 덕분에 거의 모든 세포 유형에서 고효율 형질 도입을 달성할 수 있습니다. 자사는 Escort™ 지질 시약, NeuroPorter™ 신경특이적 시약, X-tremeGENE™ 및 Genejuice 형질 도입 시약을 포함해 널리 사용되는 다양한 형질 도입 시약을 취급합니다. 세포에 적합한 시약을 선택하도록 도움이 필요하면 제품 선택표 또는 관련 제품에 대한 Molecular Cloning and Protein Expression 리소스 페이지에서 다양한 형질 도입 시약을 살펴보십시오.
X-tremeGENE™ Roche 형질 도입 시약
귀하의 다음 발견을 가능하게 하기 위한 공동의 약속으로 자사는 Roche X-tremeGENE™ 형질 도입 시약의 전체 포트폴리오를 독점적으로 제공합니다. Roche, X-tremeGENE™, 형질 도입 시약은 일반적이고 형질 도입이 어려운 세포주에 대해 DNA, siRNA, miRNA 및 CRISPR/Cas9 구성요소의 효율적인 전달을 제공합니다. X-tremeGENE™ 제품은 귀하의 애플리케이션 필요에 맞게 최적화하기 쉽고 독성을 최소화합니다.
제품을 비교하려면 X-tremeGENE™ 형질 도입 시약 일반 권장 가이드를 탐색하십시오.
관련 제품 자료
- Brochure: Genomics
Streamline your molecular biology workflow.
- Flyer: X-tremeGENE™ 360 Transfection Reagent
Universal polymer transfection reagent for a broad range of applications and cell lines.
- Article: X-tremeGENE™ Transfection Reagents Comparison Guide
특정 요구 사항에 가장 적합한 세포 유형 및 응용 분야에 대한 당사의 X-tremeGENE™ 트랜스펙션 시약 권장 가이드를 살펴보십시오.
- Article: Introduction to Transfection vs Transduction and Protocols
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
- Article: Blue-White Screening & Protocols for Colony Selection
분자 생물학 연구에 사용된 Blue-White 스크리닝에 대한 프로토콜을 학습 및 확인하여 재조합형 박테리아 복제를 식별하고 추가 분석을 수행할 수 있습니다.
- PCR Master Mix Calculator
Perform calculations for large scale PCR reactions and ensure success of scaled up reactions with this online PCR Master Mix Calculator.
- Article: Standard PCR Protocol
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
- Article: Western Blotting Protocol
다양한 블롯 절차를 위한 워크플로 단계를 가진 웨스턴 블롯 프로토콜은 단백질이 SDS 폴리아크릴아미드 겔에서 니트로셀룰로오스 시트로 전기영동을 통해 전달되는 과정을 설명합니다. 이는 또한 면역 블로팅 프로토콜로도 알려져 있습니다.
- Article: Ribonucleoprotein (RNP) Protocols Using Synthetic sgRNAs and Cas9 proteins
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
- Article: Genome Editing in Plants with CRISPR/Cas9
ZFNs and CRISPR/Cas9 advance targeted genome editing, opening new research avenues.
- Gene Editing 101 eBook
Learn how to understand, design and perform CRISPR experiments, as well as design gRNA, choose a Cas9 format, screen with CRISPR, use advanced CRISPR formats, and much more…