Nucleic Acid Labeling & Detection
핵산, PCR 생산물 및 올리고뉴클레오티드를 위한 표지법 및 검출법의 범위는 상당히 다양합니다. 핵산의 표지 및 검출에 자주 사용되는 제제와 방법은 표지되는 분자의 유형과 다운스트림 애플리케이션을 포함한 여러 요인에 따라서 결정됩니다. 따라서 효소적 및 화학적 방법 모두를 핵산을 표지하고 형광체, 효소 및 방사능 성분을 결합하도록 사용합니다.
Nucleic Acid Labeling and Probes
핵산은 분자 전체 또는 5' 및 3' 말단에서 표지될 수 있습니다. 핵산 프로브는 노던 블롯에서 RNA 또는 서던 블롯에서 DNA 검출과 같은 혼성화 분석에 특히 유용합니다. 표지된 데옥시뉴클레오티드(dNTP) 또는 뉴클레오티드 삼인산(NTP)을 사용한 PCR, 무작위 프라이밍 및 닉(nick) 번역을 포함하여 다양한 표지 방법을 사용하여 프로브 전체에 표지를 배포합니다. 말단 라벨링은 입체적 장애를 피하기 위해 핵산-단백질 상호작용을 조사하는 분석에 특히 유용합니다.
핵산 표지법(labeling) 및 검출 분석법
표지법에 따라서, 효소표지 탐색자(probe)를 위해 발색 검출법이 자주 사용되지만, 자가방사선 검출법은 방사능 탐색자에 적절합니다. 일반적인 탐색자는 디곡시제닌(DIG) 및 플루오르세인(fluorescein) 표지 탐색자 등을 포함하며 발색 반응(예, 알칼리인산분해효소)과 결합되는 경우 다양한 색상의 프로브 검출을 촉진하기 위해 병용으로 사용될 수 있습니다. 유사하게, PCR을 활용한 Biotin-16-dUTP의 통합은 추가적인 표지법 및 검출법으로서 일반적인 DNA 중합효소를 이용하여 또한 가능합니다. 형광 제자리(in situ) 부합법(FISH)은 형광 프로브를 이용하여 DNA 서열을 검출하며 성공적인 검출과 다운스트림 분석은 연구자가 이용할 수 있는 형광 현미경의 민감도와 해상도에 따라 일부 결정됩니다.
표지된 DNA 및 RNA 애플리케이션
고체상 막으로 거대분자의 이동은 블로팅(blotting)으로 알려져 있습니다. 표지된 프로브의 특이성으로 인해, 핵산과 프로브의 부합화는 핵산 복합혼합물에서 DNA 및 RNA 서열을 동시에 검출하는 능력을 제공합니다. 뿐만 아니라, 분석에 따라서 이러한 방법은 유전자 발현 분석, mRNA 크기 및 복사본 수를 포함하는 추가적인 귀중한 정보를 수집하도록 허용합니다. 제자리(In situ) 부합화는 연구자가 하나 이상의 다르게 표지된 프로브(e.g. DIG 및 플루오르세인 표지 탐색자)를 검출하도록 자주 사용됩니다.
관련 자료
- Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
- Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
- 사용 가능한 형광 동소 교잡법(FISH) 절차, 시약, 장비.
- Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
- LNA(잠금 핵산)에 관한 FAQ
- 모두 보기 (9)
관련 프로토콜
- There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), including FastGreen FCF and Nuclear Fast Red.
- FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- NBT/BCIP
- NBT/BCIP Ready-to-Use Tablets Protocol Troubleshooting
- NBT Protocol
- 모두 보기 (12)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]