유전자 발현 및 침묵
유전자 발현 조절은 생물학적 프로세스에 영향을 끼치는 복잡한 유전학적 네트워크를 연구하는 연구자들이 사용하는 강력한 기술 중 하나입니다. 특히, 유전자 조절 실험은 암부터 발달 및 신경변성 장애에 이르는 질병 퇴치에 효과적인 치료법을 확인하기 위해 광범위하게 사용됩니다.
세포와 조직에서 유전자 발현을 효과적으로 조절하기 위한 수많은 기술이 존재합니다. RNAi(RNA 간섭)는 siRNA(짧은 간섭 RNA) duplex가 강력하고 특이적으로 유전자 발현을 억제하는 자연적인 생물학적 메커니즘입니다. SigmaAldrich® Advanced Genomics는 연구자를 위한 상업용 RNAi 제품 개발의 선도자입니다.
최근에는 CRISPR 억제 (CRISPRi) 및 CRISPR 활성화 (CRISPRa)의 개발로 연구자들은 유전자를 거의 무제한으로 조절할 수 있는 강력한 툴을 사용할 수 있게 되었습니다. 연구자들은 SigmaAldrich® Advanced Genomics의 탁월한 CRISPR 제품 포트폴리오를 활용하여 거의 모든 유전자를 정확하고 효율적으로 녹다운(knock-down), 넉아웃(knock-out), 활성화 또는 과발현할 수 있습니다.
주요 카테고리
아가로스 생체시약은 배양 배지 및 분자 생물학 응용분야에 사용하기 적합하여 RNA/DNA 전기영동에 사용하는 즉시 사용 가능한 아가로스 겔로 제공됩니다.
Diagram showing the mechanistic flow of shRNA and siRNA mediated gene silencing in cells.
RNAi - 유전적 경로를 조명하는 유전자 조절
기능 유전체학 스크린은 발견 연구의 필수 구성 요소로, 생물학적 시스템, 경로 및 질병의 메커니즘을 이해할 수 있게 해줍니다. shRNA 라이브러리를 사용하여 이러한 복잡한 분자 상호작용 네트워크에 대한 효과적인 조사를 수행하여 안정적이고 효율적이며 장기적인 녹다운을 제공할 수 있습니다.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics는 RNAi 컨소시엄(TRC)의 TRC1.5 및 TRC2 컬렉션을 독점 공급하고 있습니다. 이 렌티바이러스 기반 shRNA 라이브러리는 비교할 수 없는 범위의 커버리지를 제공하며 전체 유전체, 개별 RNAi 클론/벡터 및 유전자 패밀리 세트를 포함한 여러 형식으로 제공됩니다.
CRISPRi 및 CRISPRa - 강력한 유전자 억제 및 활성화
CRISPRi(CRISPR 간섭) 및 CRISPRa(CRISPR 활성)는 기본 DNA 서열을 변경하지 않고 고도로 효율적인 유전자 침묵화 및 활성화를 각각 제공합니다. 대규모 LOF(기능 상실) 및 GOF(기능 획득) 스크린을 활용하면, 연구자는 다른 방법으로 종종 검출하지 못하는, 고유하지만 기능적으로 관련된 유전자 경로를 식별할 수 있습니다.
KRAB 도메인을 사용하는 Synergistic Activation Mediator (SAM) complex 및 CRISPRi가 있는 CRISPRa의 도식도.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics는 유전자 녹다운(Knockdown) 및 과발현 실험을 위한 최적화된 CRISPRi 및 CRISPRa 라이브러리의 완전한 제품군을 제공합니다. Pooled CRISPRi 및 SAM CRISPRa 렌티바이러스 라이브러리는 기성품으로 제공되거나 귀하의 특정 조건에 맞도록 맞춤화하여 주문할 수 있습니다.
CRISPR가 귀하의 프로젝트에 적합한지 궁금하신가요? Sigma-Aldrich® Advanced Genomics 전문가에게 연락하십시오.
관련 자료
- Rosetta siRNA Design Algorithm optimizes siRNA sequences for reduced off-target effects and increased RNAi performance.
- Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
- A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- Enzyme Explorer Product Application Index for Superoxide Dismutase offered by us online. Superoxide Dismutase (SOD) catalyzes the reduction of superoxide anions to hydrogen peroxide.
- Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
- 모두 보기 (53)
관련 프로토콜
- Protocol for lentiviral transduction of suspension cells using MISSION TRC shRNA Lentiviral Particles for long-term silencing.
- FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- 모두 보기 (17)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]
또는 전화 +1 (800) 244-1173
추가 지원
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 계산기 및 앱
웹 툴박스 - 분석 화학, 생명과학, 화학 합성 및 재료 과학을 위한 과학 연구 도구 및 리소스.
- Customer Support Request
씨그마 알드리치의 주문, 제품, 계정 및 웹사이트에 대해 궁금하신 부분을 확인할 수 있습니다
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
관련 자료
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/145/460/rnai-br7266en-ms.pdf
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio
- Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- General shRNA FAQs
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.