콘텐츠로 건너뛰기
서열 분석
DNA 또는 RNA 가닥 내 핵산의 구성과 순서를 규명하는 능력은 현대 유전학을 이해하는 데 있어, 또한 질병 연구와 모든 생물체에 대한 심층적 이해에 필수적인 수많은 분야에 지대한 영향을 미칩니다. 핵산 염기서열 분석 능력은 생물체의 유전 코드를 해독하는 데 유용할 뿐만 아니라, 추가적인 분자 기술과 결합하여 연구자들에게 DNA 서열을 손쉽게 조작하고 염기서열 분석을 통해 이러한 변화를 검증할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다. 코딩 DNA는 단백질에 대한 암호화된 정보로 기능하기 때문에, 연구자들은 이제 매우 다양한 기능적 요소를 포함하는 재조합 단백질을 맞춤형으로 설계할 수 있으며, 이러한 단백질은 수많은 중요한 연구 과제를 해결하는 데 널리 활용되고 있습니다. 추가적인 전장 유전체 염기서열 분석 시약 및 가이드가 필요하시면 차세대 염기서열 분석(Next-Generation Sequencing) 리소스를 방문해 주십시오.
샌저 염기서열 분석법
초기에는 분석화학 방법을 통해 핵산의 구성을 파악할 수 있었습니다. 그러나 프레드 샌저와 동료들은 — 초기에는 방사성 표지된 분해 단편과 2차원 분획법을 활용하여 — 최초의 완전한 핵산 서열 중 일부를 규명하는 방법을 개발했습니다. 이 분야의 발전은 수십 년에 걸쳐 지속되었으며, 개선이 이루어질 때마다 염기서열이 해독된 단백질과 게놈의 데이터베이스는 점차 확대되었습니다. 이러한 개선 사항에는 겔 전기영동을 이용한 염기 길이에 따른 분리 및 그 후의 모세관 전기영동이 포함됩니다. 또한, 형광 표지된 염기의 도입과 각 핵산 단편에 대한 자동화된 컴퓨터 분석은 이제 현대적인 샌저 염기서열 분석법의 핵심을 이루고 있습니다.
DNA 염기서열 분석 방법론
이 기술이 등장한 이래 DNA 염기서열 분석 방법은 지속적으로 개선되어 왔지만, 몇 가지 기본적인 구성 요소는 여전히 필수적이며 현대의 DNA 염기서열 분석 플랫폼에서도 사용되고 있습니다. DNA 준비 과정에는 일반적으로 숙주 유기체로부터 DNA를 분리하고 정제하는 단계가 포함됩니다. 자유 DNA 염기, DNA 프라이머, 형광 표지(터미네이터 염기)가 부착된 변형 DNA 염기, DNA 중합효소 등 추가적인 핵심 성분들이 하나의 용기에 함께 첨가됩니다. 이러한 모든 성분이 포함된 용기는 일련의 가열 및 냉각 단계를 거치면서, 대상인 전체 길이의 DNA 서열에 비해 짧은 DNA 서열 라이브러리를 생성하게 되며, 각 서열은 말단에 형광 표지가 부착된 터미네이터 염기로 끝납니다. 형광 말단 표지된 뉴클레오티드를 포함하는 새로운 DNA 가닥들은 길이에 따라 분리되어 모세관을 통과하며, 크기에 따라 정렬됩니다. 그런 다음 레이저를 사용하여 각 가닥의 형광 염기를 여기시키고, 카메라가 신호를 포착합니다. 마지막으로, 일반적으로 컴퓨터를 사용하여 수집된 정보를 종합하여 전체 길이의 DNA 서열을 재구성합니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 인증서 및 기술 문서를 확인하시려면 문서 검색 기능을 이용해 주십시오.
문서 찾기