Merck
Home서열 분석Amino Acid Codon Wheel
Amino Acid Codon Wheel
Amino Acid Codon Wheel(아미노산 컬러 테이블로도 알려짐)은 어떤 아미노산이 RNA 염기서열로부터 전환되는지 알아내는 데 유용한 도구입니다. Codon wheels은 과학자, 연구원 및 학생에들이 RNA 전환 도중 해당 서열의 아미노산 식별에 쉽고 빠른 참조 도구로 사용할 수 있습니다.
Amino Acid Wheel 사용 방법
Amino Acid Wheel을 사용하려면 뉴클레오티드 염기 3개를 찾을 때까지 중심에서 출발하여 RNA 코돈을 따라갑니다. 그런 다음 mRNA 코돈에서 아미노산까지 3개의 염기를 전환합니다. 이 과정을 RNA 전환이라고 합니다. 일단 정해지면 RNA 염기서열을 따라 이를 전환시키는 아미노산을 찾아냅니다. mRNA가 전환하는 단백질은 이러한 아미노산으로 이루어져 있습니다.
메타
RNA 전환 중에 이 Amino Acid Wheel을 사용하여 염기서열과 관련된 아미노산을 확인하십시오.
Amino Acid Wheel 다운로드 및 인쇄
본 파일은 인쇄 가능한 Amino Acid Wheel용으로 다운로드할 수 있습니다.
PDF, JPG 또는 PNG 형식으로 Amino Acid Wheel을 다운로드하십시오. 아니면 amino acid codon wheel SVG를 새 브라우저 창에서 시작하십시오.
본 컨텐츠는 무료로 제공되며 해당 리소스에 대한 적절한 링크 및 도메인 관련 설명과 함께 재사용할 수 있습니다. 본 페이지를 북마크하고 공유하십시오.