Merck
HomeProtein Structural Analysis아미노산 참조 차트
아미노산 참조 차트
공통 아미노산의 특성
이름분자량
분자식
잔기 공식
잔기 무게
(-H2O)
pKa1pKb2pKx3pl4
알라닌(Ala/A)89.10C3H7NO2C3H5NO71.082.349.696.00
아르기닌(Arg/R)174.20C6H14N4O2C6H12N4O156.192.179.0412.4810.76
아스파라긴(Asn/N)132.12C4H8N2O3C4H6N2O2114.112.028.805.41
아스파르트산(Asp/D)133.11C4H7NO4C4H5NO3115.091.889.603.652.77
시스테인(Cys/C)121.16C3H7NO2SC3H5NOS103.151.9610.288.185.07
글루탐산(Glu/E)147.13C5H9NO4C5H7NO3129.122.199.674.253.22
글루타민(Gln/Q)146.15C5H10N2O3C5H8N2O2128.132.179.135.65
글리신(Gly/G)75.07C2H5NO2C2H3NO57.052.349.605.97
히스티딘(His/H)155.16C6H9N3O2C6H7N3O137.141.829.176.007.59
하이드록시프롤린(Hyp/O)131.13C5H9NO3C5H7NO2113.111.829.65
이소류신(Ile/I)131.18C6H13NO2C6H11NO113.162.369.606.02
류신(Leu/L)131.18C6H13NO2C6H11NO113.162.369.605.98
리신(Lys/K)146.19C6H14N2O2C6H12N2O128.182.188.9510.539.74
메티오닌(Met/M)149.21C5H11NO2SC5H9NOS131.202.289.215.74
페닐알라닌(Phe/F)165.19C9H11NO2C9H9NO147.181.839.135.48
프롤린(Pro/P)115.13C5H9NO2C5H7NO97.121.9910.606.30
파이로글루타마틱(Glp/U)139.11C5H7NO3C5H5NO2121.095.68
세린(Ser/S)105.09C3H7NO3C3H5NO287.082.219.155.68
트레오닌(Thr/T)119.12C4H9NO3C4H7NO2101.112.099.105.60
트립토판(Trp/W)204.23C11H12N2O2C11H10N2O186.222.839.39
5.89
티로신(Tyr/Y)181.19C9H11NO3C9H9NO2163.182.209.1110.075.66
발린(Val/V)117.15C5H11NO2C5H9NO99.132.329.625.96
1 pKa는 -COOH군 해리 상수 로그의 음수입니다.
2pKb는 -NH3군 해리 상수 로그의 음수입니다.
3 pKx는 분자의 기타 군의 해리 상수 로그의 음수입니다.
4 pl은 등전점에서의 pH입니다.
참조문헌: D.R. Lide, Handbook of Chemistry and Physics72nd Edition, CRC Press, Boca Raton, FL, 1991.
아미노산은 펩티드와 단백질을 구성하는 화합물 또는 구성 단위입니다. 각 아미노산의 구조는 사면체 탄소에 결합된 아미노기와 카르복실기에서 결정됩니다. 이 탄소를 α-탄소(알파-탄소)라고 합니다. 
아미노산은 R기라고 하는 곁사슬 면에서 서로 다릅니다. 각 아미노산의 R기는 구조, 전하, 극성이 다릅니다.
아미노산 특성, 유형, 응용분야, 제공 여부를 알아보려면 차트와 아래의 구조를 참조하십시오.
소수성 곁사슬 - 지방족 아미노산
소수성 곁사슬 - 방향족 아미노산
전하 곁사슬 - 산성 아미노산
전하 곁사슬 - 염기성 아미노산
공통 아미노산 소수성 지표
소수성 지표는 상대적 소수성 또는 아미노산이 물에 얼마나 잘 녹는지 보여주는 척도입니다. 단백질에서 소수성 아미노산은 내부에서 발견될 가능성이 높은 반면 친수성 아미노산은 수성 환경과 접촉할 가능성이 높습니다.
아래 표의 값은 중성으로 간주되는(0 값) 글리신을 기준으로 가장 소수성이 큰 잔기에 100의 값이 주어지도록 정규화된 것입니다. 글리신보다 더 친수성인 잔기에는 축척이 추정되었습니다.
pH 2에서ApH 7에서B
매우 소수성
Leu      100        
Phe      100
Ile100Ile99
Phe92Trp97
Trp84Leu97
Val79Val76
Met74Met74
소수성
Cys52Tyr63
Tyr49Cys49
Ala47Ala41
중성
Thr13Thr13
Glu8His8
Gly0Gly0
Ser-7Ser-5
Gln-18Gln-10
Asp-18  
친수성
Arg-26Arg-14
Lys-37Lys-23
Asn-41Asn-28
His-42Glu-31
Pro-46Pro-46 (used pH 2)
  Asp-55
ApH 2 값: Sereda et al., J. Chrom. 676: 139-153 (1994)에서 정규화.
BpH 7 값: Monera et al., . Protein Sci. 1: 319-329 (1995)에서 정규화.
참고문헌
1.
Hayman M, Smith K, Cameron N, Przyborski S. 2005. Growth of human stem cell-derived neurons on solid three-dimensional polymers. Journal of Biochemical and Biophysical Methods. 62(3):231-240. https://doi.org/10.1016/j.jbbm.2004.12.001
2.
Cho IJ, Ahn JY, Kim S, Choi MS, Ha TY. 2008. Resveratrol attenuates the expression of HMG-CoA reductase mRNA in hamsters. Biochemical and Biophysical Research Communications. 367(1):190-194. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2007.12.140
3.
Polleux F, Ghosh A. 2002. The Slice Overlay Assay: A Versatile Tool to Study the Influence of Extracellular Signals on Neuronal Development. Science Signaling. 2002(136):pl9-pl9. https://doi.org/10.1126/stke.2002.136.pl9
4.
Rama Rao KV, Reddy PV, Tong X, Norenberg MD. 2010. Brain Edema in Acute Liver Failure. The American Journal of Pathology. 176(3):1400-1408. https://doi.org/10.2353/ajpath.2010.090756
5.
Marx M, Günter RH, Hucko W, Radnikow G, Feldmeyer D. 2012. Improved biocytin labeling and neuronal 3D reconstruction. Nat Protoc. 7(2):394-407. https://doi.org/10.1038/nprot.2011.449