product name
L-Tryptophan, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
생물학적 소스
non-animal source
Quality Level
Agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
제품 라인
BioXtra
분석
99.0-101.0%
형태
powder
품질
meets EP, JP, USP testing specifications
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
색상
white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 10 mg/mL
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
transformation efficiency