T0254
L-Tryptophan
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
추천 제품
제품명
L-Tryptophan, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Grade
reagent grade
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL
응용 분야
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
유전자 정보
human ... TDO2(6999) , TPH1(7166) , TPH2(121278)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.