Merck
Home제품세포 배양 및 분석세포 배양 보충제 및 시약
세포 배양 보충제 및 시약
이미지는 실험실 환경에서 장갑을 착용한 손이 거치대에 있는 여러 개의 시험관 중 하나를 선택하는 모습을 묘사하고 있습니다. 각각의 시험관에는 녹색 식물 줄기가 투명한 액체에 잠겨 있으며, 이는 식물 연구 또는 실험을 암시합니다.
적절한 세포 성장을 보장하는 것은 세포주에 대한 올바른 배지 조성을 포함하여 여러 배양 조건에 달려 있습니다. 세포 성장을 지원하기 위해 기본 또는 복합 배지는 아미노산, 비타민, 지질, 항생제 및 혈청과 같은 보충제로 정제되고 보강될 수 있습니다. 자사의 세포 배양 보조제 및 시약은 자사의 우수한 고객 서비스와 품질에 대한 약속으로 뒷받침됩니다.    
이미지는 원자를 나타내는 검은색과 빨간색의 구가 화학 결합을 설명하는 막대로 연결된 3D 분자 모델을 보여줍니다. 검은색 구는 더 작으며 탄소 원자를 나타낼 가능성이 높고 빨간색 구는 산소 원자를 나타낼 수 있으며, 유기 화합물을 암시합니다.
탄수화물
자사의 광범위한 고순도 탄수화물 포트폴리오는 세포 배양 배지에 대한 보충제로 그리고 글리칸 및 당접합체 합성에서 빌딩 블록으로 폭넓게 사용됩니다. 
아미노산
귀하의 연구 요구에 맞는 대사 경로와 단백질 구조에 중요한 고순도 아미노산과 유도체를 포괄적으로 제공합니다.
이미지는 DNA 복제에 대한 선명한 그림입니다. 가닥 분리를 도와 주는 효소와 함께 DNA 분자가 풀리는 모습을 보여줍니다.
더 많은 카테고리 보기
이미지는 어두운 배경을 뒤로 한 보라색의 구체 구조 덩어리를 특징으로 하며 빛나는 중심부가 3차원 효과를 만들어 냅니다.
항생제
자사는 유전자 마커 선택 및 세포 생물학 연구를 위해 병원체 또는 기타 세포주를 통한 세포 배양 오염을 방지하기 위한 포괄적인 항생제 포트폴리오를 제공합니다.
제품 보기
이미지는 실험실 환경에 있는 사람이 고급 장비 및 기계류를 사용하고 있는 모습을 묘사합니다.
FBS
FBS 또는 우태아혈청(또는 FCS)은 포유류 세포 배양을 위해 가장 중요한 보충제 중 하나입니다. 문서화 요구사항과 응용 분야 특성에 따라 FBS 등급을 선택하십시오. 
제품 보기
이미지는 실험실 환경에 있는 사람의 손이 여러 개의 바이알로 채워진 트레이 위에서 바이알을 취급하고 있는 모습을 묘사하고 있습니다.
세포 동결 시약
초저온 보관 중 세포를 보호하도록 설계된 시약을 선택하여 귀중한 세포주 스톡을 보호하십시오. 자사의 DMSO 제품군은 애플리케이션 검사를 받았으며, 바로 사용 가능한 세포 동결 배지는 비DMSO 및 다양한 DMSO 농도로 제공됩니다.
제품 보기
이미지는 분홍색, 주황색, 노란색으로 된 생생한 색감의 분자 덩어리가 함께 있는 Y 형태의 분자 구조를 묘사하고 있습니다.
알부민 및 수송 단백질
알부민은 다양한 주요 소분자 및 단백질을 결합, 격리 및 안정화하기 위해 in vitro에서 사용됩니다. 자사는 세포 배양, 단백질 정량 그리고 항체 관련 연구를 포함한 여러 애플리케이션을 위한 소 및 인간 혈청 알부민과 수송 단백질 시약을 제공합니다.
제품 보기
이미지는 피펫으로 투명한 액체 한 방울을 작고 개방된 유리 용기에 분주하는 모습을 보여주며 정밀한 연구 절차를 묘사합니다.
인간 혈청
인간 혈청은 인간 세포 배양에 사용되며 혈장 유래 AB 인간 혈청, 응고 전혈 AB 인간 혈청, 열불활성화 제제 및 보체고갈 제제로 사용할 수 있습니다.
제품 보기
이미지는 세포의 현미경적 비교 시야를 보여줍니다. 왼쪽 영역은 작고 불규칙적인 형태의 세포가 밀도 있게 군집해 있고 오른쪽 영역은 더 크고 보다 명확한 세포가 산재하여 분포해 있습니다.
세포 해리 시약
트립신 및 콜라게나아제와 같은 효소는 계대배양 및 실험을 위한 부착 세포 및 고체 조직의 탈착에 필수적입니다. 재조합 트립신, EDTA를 함유하는 용액 및 비효소 용액은 더 넓은 배양 응용 분야를 위한 안정적이고 부드러운 옵션을 제공합니다. 
제품 보기
이미지는 선명한 원형 유전부호 차트를 특징으로 하며 각기 다른 뉴클레오타이드 염기 조합(A, U, G, C)을 나타내는 다양한 색상의 영역으로 분할되어 있습니다.
세포 배양용 보충제
세포 배양 보충제는 특정 응용 분야 및 무혈청 배양 요구에 맞게 정의된 특성을 가진 배지의 맞춤화를 가능하게 합니다. 자사의 배양 등급 보충제는 ITS 제형, 아미노산, 비타민, 항생제 및 하이브리도마 및 곤충 세포 배양에 적합한 시약을 포함됩니다.
제품 보기
이미지는 다채로운 색상으로 된 세포 공정에 대한 교육적인 도식이며 “PLCy”, “RAS”, “RAF1” 같은 표지가 붙어 있는 분자와 세포 내 상호작용 및 반응을 나타내는 경로를 특징으로 합니다.
성장 인자 및 사이토카인
사이토카인 및 성장 인자는 특히 무혈청 및 무동물 조건 또는 정의된 배지가 필요한 경우 중요한 세포 배양 배지 구성요소입니다. 자사는 증식, 분화, 혈관신생 연구 등을 위해 수백 가지의 정제된 재조합 성장 인자 및 사이토카인을 제공합니다. 
제품 보기
이미지는 실험실 환경에서 장갑을 착용한 손이 거치대에 있는 여러 개의 시험관 중 하나를 선택하는 모습을 묘사하고 있습니다. 각각의 시험관에는 녹색 식물 줄기가 투명한 액체에 잠겨 있으며, 이는 식물 연구 또는 실험을 암시합니다.
식물 배양 시약
겔화제, 식물 성장 조절제, 옥신, 사이토키닌 그리고 배양 중인 식물 세포 및 조직의 성장과 발달을 지원하기 위한 기타 보충제를 포함한 식물 조직 배양 시약.
제품 보기
이미지에는 흰색 마개가 있고 “우태아혈청(Fetal Bovine Serum)”이라고 표시된 빨간 액체가 들어 있는 투명 플라스틱 병이 보입니다.
혈청
원산지 인증을 받은 품질 관리 세포 배양 혈청에는 FBS, 기타 우혈청, 인간 혈청 및 다양한 동물 종의 혈청이 포함되며, 엄격한 오염 검사와 배양 성능 검사를 받습니다. 
제품 보기
이미지는 파란색 세포와 노란색 섬유성 구조로 채워진 현미경적 시야를 보여주며, 전체적으로 보라색 배경이 뒤에 있습니다.
부착 인자
세포외 기질(ECM)을 모방하는 부착 인자는 생리학적 성장과 행동을 자극하는 중요한 신호를 배양된 세포에 제공합니다. 세포 배양 조건을 향상시키기 위해 다양한 생물학적 및 합성 폴리머를 선택할 수 있습니다.
제품 보기
이미지는 실험실 환경에 있는 사람이 신선한 채소를 현미경하에서 주의 깊게 검사하고 있는 모습을 묘사합니다.
비타민
자사는 생명체 내 세포 기능, 세포 성장 및 세포 재생과 이의 영양, 건강 및 질병에서의 역할에 관한 연구를 위한 광범위한 비타민 포트폴리오를 제공합니다.
제품 보기
이미지에는 복잡한 화학 구조를 보여주는 흑백의 도식이 있습니다. 이는 산소, 수소, 불소, 탄소와 같이 각각 표지가 붙은 원자가 포함된 서로 연결된 여러 개의 고리와 사슬을 특징으로 합니다.
호르몬
선택 호르몬에는 세포에 대한 성장 촉진 효과가 있습니다. 필수 세포 배양 등급 호르몬 보충제에는 덱사메타손, 에리트로포이에틴, β-에스트라디올, 글루카곤, 하이드로코르티손, 인슐린, 프로게스테론, 프로스타글란딘 E1 및 E2가 포함됩니다.
제품 보기
이미지는 호박색 유리병 4개를 보여주며, 각각의 병에는 ‘처방 전용(Rx Only)’이라고 표시된 하얀 라벨이 붙어 있고 체외 진단 용도를 위한 화학 용액이 담겨 있습니다.
(기타) 혈청
FBS는 세포 배양에 가장 일반적으로 사용되는 혈청 종류이지만, 성인과 신생 소 혈청 및 다른 동물 종류의 혈청도 세포 배양 보충에 대안으로 사용됩니다.
제품 보기