세포 배양용 보충제
세포 배양 보충제를 사용하면 실험실에서 단백질 생산, 하이브리도마 생산, CHO(중국햄스터난소) 세포 애플리케이션, 기타 무혈청 작업공정 등과 같은 특정 세포 배양 애플리케이션에 적합하도록 배지 제형을 맞춤화하고 보강할 수 있습니다. 여기에 수집된 세포 배양 및 곤충 세포 배양 검사 보충제는 세포 배양 시스템에서의 적합성에 대한 애플리케이션 검사를 거쳤습니다. 이러한 검사는 실험실에서 세포 배양 애플리케이션에서 사용하기 전에 이러한 보충제를 선별할 필요성을 제거합니다.
더 알아보기:
Products
ITS 보충제
무혈청 및 감소된 혈청 세포 배양 배지 제형은 건강한 배양 성장에 필요한 혈청에 일반적으로 존재하는 인자를 빈번히 보충해야 합니다. 배양 배지에서 우태아혈청(FBS)의 사용 감소 또는 제거가 목표인 경우, 배양 배지에 동물 유래 성분이 없어야 하는 경우 또는 특정 세포 배양 애플리케이션을 위한 영양소 및 농도를 맞춤화해야 하는 경우, ITS 시약이 기본 보충제로 사용됩니다. ITS는 구성 영양소인 인슐린(insulin), 트랜스페린(transferrin), 셀레늄(selenium)의 이름을 따서 명명되었습니다. 이러한 영양소 칵테일의 변형에는 SITE(selenium, insulin, transferrin, ethanolamine) 및 리놀레산, 올레산 및/또는 소혈청알부민(BSA)을 포함할 수 있는 강화 제제가 있습니다.
ITS 및 그 변형의 주요 구성 성분의 생물학적 기능은 다음과 같습니다.
- 인슐린은 포도당과 아미노산의 세포 흡수를 촉진하는 폴리펩타이드 호르몬입니다.
- 트랜스페린은 철 수송 단백질입니다. 필수 미량 원소인 철은 유리 형태에서 독성이 있을 수 있습니다. 배양에서 세포를 보충하기 위해, 철은 트랜스페린과 결합하여 공급됩니다.
- 셀레늄/나트륨 셀레나이트는 일반적으로 혈청에 존재하는 필수 미량 원소입니다.
- 에탄올아민은 하이브리도마 세포의 증식에 크게 기여하는 지방산입니다. 하이브리도마 배양용 배지를 최적화하기 위해 보충제에 자주 추가됩니다.
- 나트륨피루브산염은 특정 배양 시스템에 추가적인 탄소원을 제공합니다.
하이브리도마 시약
단클론 항체 생산을 위한 전통적인 방법은 동물 기원의 혈청이 보충된 배지의 사용에 의존했습니다. 이러한 항체가 연구 또는 in vitro 진단 애플리케이션에 활용되는 경우 혈청의 존재가 심각한 규제 문제를 제기하지 않으며 무혈청 배지를 개발하려는 노력은 주로 비용 절감에 초점을 맞추었습니다. 항체가 생물치료제로 점점 더 많이 사용됨에 따라 혈청 및 기타 동물성 제품을 사용하지 않고 강력한 하이브리도마 배양을 보장하는 배지 및 시약의 필요성이 증가했습니다.
자사의 Hybri-Max™ 보충제는 하이브리도마 배양에서 최적의 성능을 위해 배양 검사를 거쳤습니다. 이들 및 기타 하이브리도마 전용 보충제는 단클론 항체 실험실에서 강력한 배양을 지원합니다.
아미노산, 항생제 및 기타 세포 배양 보충제
자사의 세포 배양 검사를 거친 아미노산 보충제는 세포 배양 배지 제형의 맞춤형 농축을 가능하게 하는 폴리아민 시약 및 개별 아미노산을 모두 포함합니다. 자사의 완벽한 배양 보조 솔루션에는 콜레스테롤, 락토페린, 리놀레산, 글루카곤, 사이클로덱스트린, 효모 추출물, 항산화제, 비타민, 항생제 등이 포함됩니다.