Merck
줄기 세포
이미지에는 옅은 색을 배경으로 불규칙한 형태의 자줏빛을 띈 분홍색 방울 형태의 무리가 나타나 있습니다.
줄기세포는 적절한 신호에 반응하여 자가 재생하거나 다양한 세포 유형으로 분화할 수 있는 독특한 능력을 가지고 있습니다. 이러한 특성은 줄기세포에 조직 복구, 교체 및 재생을 위한 강력한 기능을 제공하므로, 인간 줄기세포는 의학 연구에서 특히 관심을 받고 있습니다. 배아 줄기세포는 성체줄기세포보다 더 많은 종류의 세포로 분화할 수 있는 능력이 있습니다. 분화는 in vivo 다양한 요인에 의해 촉발되며, 그중 일부는 in vitro 줄기세포 배양에서 복제될 수 있습니다. 줄기세포의 특성으로 인해 특수한 줄기세포 배양 배지 및 시약의 사용이 필요합니다. 최적의 상태가 아닌 배지는 줄기세포의 분화 가능성을 변화시킬 수 있으므로 귀하의 연구 과정을 시작할 때 올바른 줄기세포 검증 배지와 시약을 선택하는 것이 중요합니다. 적절한 줄기 세포 품질의 배지, 시약 및 조건이 사용되면, 줄기 세포도 다른 세포주와 마찬가지로 배양될 수 있습니다. 일부 줄기세포주는 불멸이므로 실험실에서 무한정 배양될 수 있지만, 많은 줄기세포주는 그렇지 않습니다. 따라서 줄기세포 배양을 시작하기 전에 이러한 옵션을 고려하는 것이 중요합니다.
더 알아보기:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
관련 제품 자료
2 중 1 페이지
면역세포화학을 위해 형광 염색된 중간엽 줄기세포
줄기세포 연구
최근 줄기세포 연구 분야의 발전은 CRISPR 게놈 편집 기술의 발전과 보다 진보된 3D 세포 배양 기술 덕분입니다. 오가노이드 세포 배양 방법과 같은 이러한 프로토콜은 더 예측 가능한 in vitro 세포 "배양접시의 질환(Disease-in-a-Dish)" 모델을 제공했습니다. CRISPR, ZFN 유전자 편집 및 줄기세포 전문성을 결합하여 자사는 이제 유도만능줄기세포(iPSC), 신경, 중간엽 및 조혈 줄기세포 배양을 포함한 줄기세포 생물학의 모든 영역을 위해 새로운 줄기세포주, 최적화된 배지 및 혁신적인 키트를 제공합니다.
분석 준비가 된 줄기세포, 무혈청 세포 배양 배지 및 3D 배양 솔루션의 광범위한 포트폴리오 외에도 사용하기 쉬운 Cell Design Studio를 통해 맞춤형 엔지니어링된 줄기세포주를 제공합니다. 귀하가 선호하는 숙주 또는 iPSC 세포주을 선택하고 자사의 전담 과학자팀이 귀하의 관심 유전자를 녹아웃(knock-out), 수정 또는 녹인(knock-in)하도록 하십시오.
배아 줄기세포(ES 세포) 및 유도만능줄기세포(iPSC)를 포함한 만능줄기세포는 3개의 배엽(외배엽, 내배엽 및 중배엽) 모두를 대표하는 분화된 자손을 생성할 수 있는 능력이 있습니다. In vitro에서 만능세포를 확장하고 특정 세포 유형을 생성하기 위해 직접 분화하도록 하는 능력은 질병이나 부상으로 손상된 조직을 대체하거나 복원하기 위한 세포 기반 요법의 개발에 중요합니다.
자사는 다음을 포함하여 iPS 작업공정을 지원하는 광범위한 도구를 제공합니다: iPS 세포 재프로그래밍 키트, iPS 세포 배양 배지 및 시약, iPS 세포 특성화 도구 및 iPS 세포 분화 배지.
만능줄기세포
자사는 연구자들이 질병 모델링을 위해 거의 800개에 달하는 환자 유래 인간 iPS 세포주를 더 많이 이용하도록 유럽 유도만능줄기세포 은행(EBiSC)의 세포주를 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이러한 포트폴리오는 인증된 세포 배양물 유럽 컬렉션(ECACC) 포트폴리오의 유통업체인 영국 공중보건국과의 파트너십 연장선입니다. 자사는 새로운 재프로그래밍 키트, iPSC 배양 배지, 줄기세포 항체 및 특성화 키트를 포함하여 iPSC 작업공정을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
신경 줄기세포
자사는 iPSC, 태아 및 배아 줄기세포를 포함한 다양한 출처에서 파생된 여러 독점적인 인간 신경 줄기세포주를 제공합니다. 모든 NSC 세포주는 적절한 확장을 보장하기 위해 최적화된 무혈청 배지 및 시약과 함께 제공됩니다. 특수 NSC 배지는 적절한 분화를 보장하며, 자사는 다운스트림 NSC 특성화를 위한 도구를 제공합니다.
중간엽 줄기세포
인간 중간엽 줄기세포(MSC)는 다능성 성체 줄기세포로 다계통 분화 능력을 갖고 있어 조골세포(뼈), 지방세포(지방) 및 연골세포(연골)와 같은 다양한 중간엽 표현형을 생성합니다. 장기간에 걸친 자가 재생 능력과 특화된 세포로 분화할 수 있는 능력으로 인해 MSC 배양의 생물학, 특히 다양한 질병에 대한 치료 가능성에 대한 관심이 증가했습니다. 중간엽 줄기세포 배양을 위한 자사의 포괄적인 도구 및 기술 제품군에는 다양한 조직의 낮은 계대배양 횟수의 MSC 라인, 최적화된 확장 및 분화 배지, 광범위한 MSC 관련 항체 및 세포 염료가 포함됩니다.
MEF 지지세포
많은 배아 줄기(ES) 세포 배양 프로토콜은 일차 마우스 배아 섬유아세포(MEF 지지세포)의 단층 사용에 의존합니다. MEF 세포는 배지에 여러 가지 중요한 성장 인자를 분비하여 다능성을 유지하는 데 도움이 되며, ES 세포가 성장할 수 있는 세포 매트릭스를 제공합니다. EmbryoMax™ PMEF 마우스 지지세포는 지루한 작업인 지지세포 분리 및 전처리의 필요성을 제거함으로써 연구자에게 ES 세포 배양을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다.
마우스 배아 줄기세포 배양
형질전환 마우스 모델
형질전환 및 유전자 녹아웃 기술은 유전자 기능을 연구하기 위한 강력한 도구입니다. 형질전환 및 녹아웃 마우스를 만드는 일반적인 방법은 배반포 주입 또는 응집 기술로 초기 단계의 마우스 배아에 유전적으로 변형된 배아 줄기세포를 도입하는 것을 포함합니다. 이러한 방법은 키메라 자손의 생성을 초래하고, ES 세포가 생식세포에 기여하는 경우 유전적 변형이 후속 세대로 전달될 수 있습니다.
자사는 우수한 표준 ESGRO®/mLif 보충제, ESGRO® complete 및 ESGRO®-2i 무혈청/무지지세포 배지를 포함하여 마우스 배아 줄기세포를 배양하기 위한 광범위한 도구와 기술을 제공합니다. 자사의 포트폴리오에는 형질전환 마우스 모델을 생성하도록 이용되는 마우스 배아의 저장, 이동 및 확장을 위한 필수 마우스 배아 배지 및 MEF 지지세포가 포함됩니다.
마우스 ES 배양용 ESGRO 마우스 LIF 보충제
십 년이 넘는 기간 동안 줄기세포 연구자들은 마우스 ES 세포주의 만능 상태를 유지하기 위해 ESGRO® 마우스 LIF 보충제가 포함된 배양물을 신뢰해 왔습니다. 미분화 마우스 ES 세포 배양을 위한 우수한 표준인 ESGRO® mLIF 특징:
  • ES 세포 분화의 지속적인 억제
  • 활성 단위/mL로 제공되는 편리한 형식
  • 배치 간 변동 없음
  • 유연성: 무지지세포 및 지지세포 기반 세포 배양 지원
무혈청 줄기세포 배지 및 보충제
역사적으로 우태아혈청(FBS)은 줄기세포를 포함한 in vitro 포유동물 세포 배양을 위한 보충제로 선택되었습니다. 그러나 FBS의 정의되지 않은 성분으로 인해 연구자들은 줄기세포 연구 애플리케에션을 위해 보다 화학적으로 정의된 무혈청 및 무이종 배지 및 보충제로 전환했습니다. 무혈청 배지의 장점은 다음과 같습니다.
  • 일관성: 정의된 배지 성분은 로트 간 일관성을 보장합니다.
  • 성능: 성분의 높은 생물학적 활성은 우수한 성능을 생성합니다.
  • 추적성: 동물 유래 성분이 없어 글로벌 규정 준수를 보장합니다.
  • 가용성: 안정한 공급 및 가격.
자사는 인간 ES/iPS, 신경(NSC), 중간엽(MSC) 및 조혈(HSC) 줄기세포를 비롯한 다양한 줄기세포 유형에 대해 독점적인 즉석 사용 무혈청 줄기세포 배지를 제공합니다. 이러한 배지는 성능과 일관성을 보장하도록 엄격하게 품질 관리됩니다.
Stemline™ cGMP 제조 배지 및 사이토카인은 임상 및 제조 환경에서 다양한 성체 줄기세포 유형의 확장 및 성숙에 최적화되어 있습니다. Stemline™ 제품
  • GMP에 따라 제조됨
  • 무혈청 및 무이종
  • 성능 검증 및 배치 검사
  • 일관성 검증