Stericup® 진공 필터
Stericup® 여과 장치는 수십 년 동안 배지 및 완충액 여과 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 시스템이었습니다. 차세대 Stericup® Quick Release 진공 여과 장치는 사용성을 최적화하고 여과 공정을 간소화하는 동시에 Millipore® 멤브레인의 유명한 성능으로 필수 세포 배양을 보호하는 인체 공학적 디자인 업데이트를 제공합니다.
Millipore® 과학자들의 마음은 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 멸균 여과에 그치지 않습니다. 지속가능성에 대한 자사의 약속은 실험실에서 지속가능성 목표를 달성하도록 도움이 되는 신뢰할 수 있는 멸균 필터 장치를 설계하도록 주도하였습니다. Stericup® E 및 Steritop® E 필터는 전 세계적으로 수십 년 동안 선택해온 변함없는 멸균 여과 세포 배양기를 제공하지만, 상업용 배지 병에 직접 부착하여 플라스틱 필터 깔때기를 제거하므로 플라스틱 폐기물을 최대 48%까지 줄입니다.
아래에서 당사의 제품군을 열람하거나 정보 요청하실 수 있습니다.
인기 카테고리
관련 제품 자료
- Fact Sheet: Stericup® E Sustainability
Our engineers found a way to provide the steadfast performance you’ve come to expect from Millipore® membrane filtration devices, with a significant reduction in disposable plastic materials.
- Article: Stem Cell Testing of PES Membrane Containing Stericup® Quick Release Filters
This article shows that a PES membrane containing Stericup® Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
- Application Note: T Cell Expansion and Viability Using Stericup®-filtered Media
In this study, we examined the impact of filtration of hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components after repeated filtration using Stericup® sterile filtration devices.
- Article: Mycoplasma Clearance Performance of Stericup® and Steritop® Filters
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
- Article: Evaluating of Stericup® Quick Release Filtration Devices for Fetal Bovine Serum (FBS) in Cell Culture
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
- Article: Protein Binding in Sterile Filtration of Cell Culture Media
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Stericup® 및 Steritop® 필터 유닛
Stericup® 및 Steritop® 멸균 여과 기기는 실험실 시약, 버퍼 및 배지의 최적의 멸균 여과를 위해 신뢰할 수 있는 고성능 멤브레인을 사용합니다. 이 기기는 월등한 유속 및 처리량과 비특이적 결합력, 안정적인 노 팁 설계가 결합되어 있습니다.
- Stericup® 필터 유닛은 필터 유닛과 수용기 플라스크, 처리 및 보관용 뚜껑이 결합되어 있습니다.
- Steritop® 병탑 필터 유닛은 입구 크기가 33 mm 또는 45 mm인 병에서 사용될 수 있습니다.
- 클릭 씰 수용기 병과 뚜껑은 250 mL, 500 mL, 1000 mL 수용기 병에서 이용할 수 있습니다.
Stericup® 및 Steritop® 여과 시스템으로 쉽게 작업하고 자신 있게 여과할 수 있습니다. 모든 제품 보기.
응용분야
Stericup® 및 Steritop® 시스템은 거품 형성 및 단백질 변성을 줄이는 한편 유동을 극대화할 수 있게 설계되었으며 조직 배양 배지 및 생물학적 유체 같은 수용액의 멸균 진공 여과에 사용될 수 있습니다.
- 조직 배양 배지 +/- 첨가제
- 완충제
- 생물학적 용액
적용 가능한 멤브레인 화학
멸균 여과 성능은 필터 멤브레인 품질에 달려 있습니다. Stericup® 및 Steritop® 필터는 애플리케이션 특정 속성에 대한 산업 표준을 설정하는 Millipore® 멤브레인과 함께 이용할 수 있습니다.
- Millipore Express® 및 Express® Plus 폴리에테르술폰(PES) 멤브레인 장치를 사용한 수용액의 가장 빠른 유속 및 낮은 단백질 결합
- 광범위한 화학적 호환성 및 매우 낮은 단백질 결합 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF)
멤브레인 공극 크기
공극 크기는 일정 크기의 입자를 걸러낼 수 있는 필터의 기능과 관련이 있습니다. Stericup® and Steritop® 필터는 특정 요구를 충족하는 공극 크기로 선택될 수 있습니다.
- 0.1 µm: 마이코플라스마 제거
- 0.22 µm: 멸균 여과
- 0.45 µm: 정화
공정 및 보관 용량
공정 용량은 Steritop® 필터 유닛의 깔때기 수용량 또는 깔때기 수용량과 Stericup® 필터 유닛에 일치하는 수용기 병 수용량 조합을 토대로 합니다. Stericup® 및 Steritop® 필터는 150 mL부터 1 L까지의 공정 및 보관 용량에 사용될 수 있습니다.
- 150 mL
- 250 mL
- 500 mL
- 1000 mL
그림 1.Stericup® Quick Release 여과 시스템.
Stericup® Quick Release 여과 시스템 설계
- Quick Release 필터 깔때기는 1/4바퀴만 돌리면 수용기 병에서 분리되어 누출 가능성이 감소되고 벤치 또는 후드 아래에서 조작하기 쉽습니다.
- Steritop® 필터 깔때기의 선명한 제품 식별은 신속하며 애플리케이션에 적절한 제품 선택을 위해 구성 및 공극 크기 같은 멤브레인 특징을 명확하게 나타냅니다.
- 클릭 씰 뚜껑은 습하거나 건조한 조건에서 단단히 잡을 수 있게 플랜지 처리되어 수정되었으며 촉각 감지 정지로 완전한 밀폐를 확인합니다. 멸균된 내용물의 누출 또는 오염 가능성에 대한 걱정을 덜 수 있습니다.
- 수용기 병의 불투명하게 처리된 필기면 그리고 더 밝은 뚜껑 색상은 명확한 라벨링을 용이하게 하고 가독성을 향상시켜 읽을 수 없는 얼룩을 줄입니다.
추가 편의성
- 오염 위험을 피하기 위해 클릭 씰 뚜껑은 측면에 있습니다.
- 수용기 병은 보관 공간을 절약할 수 있게 적재할 수 있습니다.
빠른 유속과 함께 낮은 단백질 잔류성을 제공하는 Stericup® 필터
여과 성능은 멤브레인 성능에 달려 있습니다. 자사의 Millipore Express® PLUS, Durapore®, MF-Millipore™ 및 Fluoropore™ 브랜드 멤브레인은 품질에 대한 산업 표준을 정했습니다. Quick Release 설계의 인체공학적인 개선과 결부된, Stericup® 및 Steritop® 멸균 여과 시스템은 여과 요구에 이상적입니다. 자사의 Quick Release 여과 장치의 품질 특징에 대한 자세한 내용을 알기 위해 이 동영상을 시청하십시오.
그림 1.빠른 유속과 함께 낮은 단백질 잔류성을 제공하는 Stericup® 필터
그림 1.빠른 유속과 함께 낮은 단백질 잔류성을 제공하는 Stericup® 필터
플라스틱 및 포장재를 덜 사용하는 Stericup® 및 Steritop® E 필터
자사 엔지니어들은 실험실에서 일회용 플라스틱 및 포장재의 사용을 획기적으로 줄이는 방법을 제공하면서 탁월한 Stericup® 여과를 유지하는 장치 디자인을 발견했습니다. 목표가 친환경 실험실 인증이든 작은 설치 공간이든 상관없이 Stericup® E 및 Steritop® E 필터는 문제 없는 세포 배양을 보장하는 동시에 여러 방법으로 환경 영향을 줄이도록 설계되었습니다.
Stericup® E 장치는 글자 그대로 머리 쪽으로 살균 여과를 뒤집습니다. 필터 장치에 표준형 배지 병 또는 유리 제품을 직접 부착하는 방법을 고안하여 플라스틱 충진 깔때기 필요성을 제거했습니다. Stericup® E 필터/수용기 병 조립물을 뒤집어 배지 또는 완충액이 들어 있는 병에 돌려 끼우기만 하면 됩니다. 조립물을 뒤집어, 진공에 부착하고 멸균 여과가 일어나는 것을 지켜보십시오. Steritop® E 장치는 여과되지 않은 배지가 들어 있는 병에 돌려 끼우기 전에 귀하 자신의 호환되고 재사용 가능한 실험실 용기에 필터를 부착할 수 있도록 하여 플라스틱을 훨씬 더 절약합니다.
Stericup® E 및 Steritop® E 필터는 상당한 폐기물 감소를 제공하여 실험실이 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
- 기존 플라스틱 필터와 비교할 때 Stericup® E 장치의 경우 플라스틱 폐기물이 최대 26% 감소하고 Steritop® E 필터의 경우 플라스틱 폐기물이 최대 48% 감소합니다.
- 장치가 소형이므로 포장은 Stericup® E 필터의 경우 최대 48%, Steritop® E 장치의 경우 최대 69% 감소합니다.