Cell Culture Troubleshooting
세포 배양은 생물학적 시스템을 모델링하는 가장 기본적인 기술 중 하나가 되었으며, 생명 공학의 제약 분야뿐만 아니라 생명 공학 연구실의 필수 공정에서 그 중요성이 커지고 있습니다. 이 기술은 접근 가능성이 높지만, 스톡 확장 또는 모델링 실험을 위한 세포의 성공적인 번식은 세포 생존에 부정적인 영향을 미치는 오염 또는 기타 조건으로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다. 세포를 공유하는 일반적인 관행으로 인해 이전에 정체가 의심되지 않았던 세포 스톡의 교차 오염에 대한 여러 출판된 증거로 이어졌습니다. 세포가 증식하지 못하는 일반적인 이유 및 드문 이유를 모두 식별하면 실험실 효율성을 높일 수 있고, 세포 제품의 수율을 높이며, in vitro 모델에서 의미 있고 신뢰할 수 있는 다운스트림 데이터를 보장할 수 있습니다.
주요 카테고리
세포주 오인
최근 연구에서는 오인이 사용 중인 모든 세포주의 최대 1/3에 영향을 미칠 수 있다고 추정합니다. 이러한 발견은 세포주 모델의 결과를 기반으로 하는 생물학적 시스템에 대한 출판된 발견에 의문을 제기할 가능성이 있습니다. 세포주 오인/교차 오염을 유발하는 요인은 다음과 같습니다.
- 공격적인 세포주에 의한 오염: 동종효소 분석은 많은 세포주가 HeLa 세포와 희귀한 효소 동종형을 공유한다는 것을 입증했습니다. 그 이후로 HeLa는 배양 스톡에서 가장 흔한 침습성 세포주인 것으로 나타났습니다.
- 문서화 및 라벨 표시 관행: 세포 배양 플라스크, 플레이트, 냉동 바이알 및 냉동고 격납실에 명확하게 라벨을 부착하고, 세포 스톡의 추가, 회수 및 재배치를 반영하도록 액체 질소 저장 지도를 엄격하게 유지해야 합니다.
- 세포주 차용: 주변 실험실 사이에서 세포를 공유하는 것은 세포주 식별에 오류를 일으키는 일반적인 관행입니다. 세포주는 Public Health England의 유럽 세포 배양물 컬렉션(European Collection of Authenticated Cell Cultures), ECACC와 같은 평판이 좋은 세포 저장소에서만 얻어야 합니다.
세포주 교차 오염의 일반적인 원인과 그 결과로부터 작업을 보호하는 방법에 대한 정보를 받으십시오.
세포 배양의 미생물 오염
세포 배양 배지와 배양 조건은 세포뿐만 아니라 박테리아, 진균류 및 바이러스 오염 물질에 이상적인 환경을 제공합니다. 무균 배양 기술에 대한 성실한 준수를 강화하기 위해 배양물은 정기적으로 현미경을 이용하여 세균 및 진균류 침입자의 증거를 검사해야 합니다. 모든 배양물의 최대 30%가 마이코플라스마로 오염된 것으로 추정되기 때문에 일부 유비쿼터스 미생물 오염물질은 시각적 검출되지 않습니다. 보이지 않는 마이코플라스마의 검출을 위해 설계된 시약 및 키트는 종종 PCR 증폭을 기반으로 하며, 이는 바이러스 오염 물질을 검출하는 데에도 사용할 수 있습니다.
불량한 세포 성장
건강해 보이는 배양 세포가 포화도에 도달하지 못하면 실망스럽습니다. 오염물을 제외하고, 건강한 세포 배가를 방해할 수 있는 몇 가지 장애물은 다음과 같습니다.
- 배양/냉동 배지 조건 및 품질
- 보충제의 품질 및 적용 적합성
- 동결 또는 계대 중 부정확한 세포 계수
세포가 생존 가능한 것처럼 보이지만 증폭에 실패하면, 액체 질소로 돌아가기 전에 최적의 성장을 위한 배양 조건을 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는지 알아보십시오.
부착성 세포 표현형의 탈착
부착성 세포는 단독으로 또는 시트로 배양에서 자발적으로 탈착될 수 있습니다. 부착성 배양물이 그렇게 유지되지 않을 때, 확인해야 할 사항과 배양 응집력을 복원하는 방법을 알 수 있습니다.
세포 응집
현탁액의 세포는 in vivo 조건을 단일항으로 모방합니다. 세포가 응집하기 시작하면, 이는 배양이 스트레스를 받을 때 배지에 존재하는 끈적끈적한 핵산 때문일 수 있습니다. 세포가 응집하도록 유발할 수 있는 배지에 존재하는 것은 무엇일까요? 배양물에서 응집을 사라지게 하는 방법에 대해 여기에서 자세히 읽어보십시오.
세포 배양에서의 세포 사멸
배양 세포가 사멸하는 경우, 미생물 오염을 먼저 배제해야 합니다. 불량한 세포 건강 또는 표현형과 일치하지 않는 행동에 기여할 수 있는 다른 요인은 다음과 같습니다.
- 냉동 스톡 상태
- 세포 계대 수/과밀화
- 환경 스트레스
- 해리 효소에 의한 과소화
적절한 장비, 적격한 시약 및 전문가 프로토콜은 예상치 못한 세포 배양 결과를 해결하기 위한 핵심사항입니다.
배양 배지의 침전물
오염이 아닌 경우. 배양액의 미립자는 종종 무기물로 설명할 수 있습니다. 평형 버퍼 및 미디어 구성 요소를 이해하고, 현탁액에서 미디어 구성 요소를 유지하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
관련 자료
- Know when to use antibiotics to prevent bacterial or fungal, mycoplasma, or viral contamination in cell culture and find suitable antibiotics or other biological agents.
- Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
- Cell culture antibiotic selection guide, including antibiotics for mammalian cell culture, plant cell culture, and antibiotic selection agents for cell culture.
- 균체 내독소란 무엇입니까? 체외 세포 배양에서의 균체 내독소 오염에 관한 자주 묻는 질문입니다. LAL 분석을 사용한 내독소 검사 방법, 실험실 내독소 오염의 공통 출처와 세포 라인을 배양할 때 내독소 오염을 피하는 방법에 대한 자세한 내용입니다.
- Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
- 모두 보기 (22)
관련 프로토콜
- Cell culture protocol for proper thawing of cryopreserved cell lines.
- Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
- Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]