FBS - Fetal Bovine Serum & Fetal Calf Serum
FBS 및 cell culture에 필요한 제품을 간편하게 정기배송으로 받아보세요.
정기배송 고객만을 위한 FBS 특별가 제공 중!
우태아혈청(FBS)은 세포 배양 배지에 가장 널리 사용되는 성장 보충제입니다. 적절한 농도로 사용될 때, 이는 정의된 및 정의되지 않은 여러 성분을 제공하며, 세포 배양의 특정 대사 요구를 충족하는 것으로 입증되었습니다. FBS는 성장 인자, 단백질, 미량 원소, 비타민 및 체외 배양에서 세포의 성장 및 유지에 중요한 호르몬이 포함된 복잡한 생체분자 혼합물입니다.
머크의 FBS 제품군 카테고리는 그 어떠한 세포 배양 응용분야든 적합한 FBS 제품을 선택하는 것이 쉬우며, γ 방사선 조사, 지리적 원산지, 하이브리도마 또는 곤충 배양에 대한 적합성, 열 불활성화 또는 특수 응용분야 검사에 대한 요구사항과 같은 관련 매개변수를 기반으로 합니다.
Products
Gibco 또는 Life Technologies/Invitrogen의 FBS나 배지, 시약을 사용하는 경우, 여기를 클릭하여 당사의 대체 제품 번호를 찾을 수 있습니다.
FBS Premier
바이오 제조 공정에서 FBS를 사용하는 고객을 위한 제품. 제품은 전문 시설에서 선별된 원재료를 사용하여 제조되며, 종종 일회용 기술을 사용합니다.
FBS Premier 제품은 향상된 수준의 문서에 의해 지원되며, EDQM 적합성 인증을 포함합니다. 또한 QC 검사를 완료하였으며 향상된 수준으로, 특히 당사의 검증된 SER-TAIN 공정을 사용하여 감마 방사선 조사 후 출시됩니다.
- 국제적으로 인정된 규제 지침에 근거하는 철저한 검사 및 출시 과정
- 사용 용도: 연구용 또는 추가 제조용
- 미국, 오스트레일리아, 뉴질랜드 원산지
머크의 FBS가 귀하의 응용분야에 어떻게 유효하게 사용되는지 자세히 알아보려면 여기를 클릭하여 샘플을 요청하십시오.
관련 자료
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
- Article: HL-1 Cells
HL-1 cell research support includes culture plates, media, and Cryovials, providing a complete offering for research needs.
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Article: Cryopreservation of Cell Lines
Cell culture protocol for freezing cell lines at high cell viabilities using cryopreservation reagents such as DMSO. Cryopreservation is a method whereby cells are frozen, maintaining their viability, until they are defrosted months or years later.
- Article: Thawing of Frozen Cell Lines
Cell culture protocol for proper thawing of cryopreserved cell lines.
- Technical Bulletin: Quality Control Sterility Testing of Serum Products
All test media and processes have been validated and growth promotion testing is performed on each lot of test media.
- Technical Bulletin: Organisms Inactivated by Gamma Irradiation at 25—35 kGy
A list of organisms inactivated by gamma irradiation at 25 - 35 kGy.
- Technical Bulletin: Using PCR to Detect Viral Agents in Animal Sera
This validated process provides greater assurance that any existing low levels of microbes will be inactivated or reduced and the risks associated with animal-derived components are minimized.
- Technical Bulletin: Storing and Thawing Serum
The recommended storage temperature is -10 to -40 °C. At temperatures below -40 °C, the bottles may become brittle resulting in an increased risk of breakage.
- Technical Bulletin: Microbe Selection for the SER- TAIN™ Process Validation
Those used in the SER-TAIN™ Gamma Irradiation Serum Validation were carefully selected to represent a wide range of organisms that are potential contaminants of serum products arising from either the starting material itself or from the processing environment.
- Product Information: Preparation of Charcoal-Stripped and Heat-Inactivated Fetal Calf Serum
Preparation of charcoal-stripped serum.