세포 배양을 위한 인간 혈청
Products
관련 제품 자료
- Download: Cell Culture Manual
Cultivating healthy cell growth means depending on a quality mix of media, sera, and reagents. That's why we offer an unparalleled line of cell culture solutions. From classical and specialty media, to fetal bovine serum, supplements and reagents, our offering is extensive and comprehensive.
- Article: Fetal Bovine Serum that Makes the Grade
당사의 Fetal Bovine Serum (FBS) 포트폴리오를 살펴보고 실험실 니즈와 예산에 적합한 FBS를 결정하십시오. 혈청 샘플을 요청하세요.
- Article: Fetal Bovine Serum (FBS) - What You Need to Know
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
인간 AB 혈청 제품
성인 인간 AB 혈청은 인간 줄기세포주를 포함한 인간 세포주를 배양하기 위해 사용됩니다. 자사는 AB off-the-clot 및 AB 혈장 제품을 모두 제공하고 있습니다. 인간 AB 혈청은 자연적인 응고가 가능한 전혈에서 제조되는 OTC(Off-The-Clot) 혈청입니다. 응고된 전혈의 인간 혈청에는 세포 성장을 위한 더 많은 성장 인자를 함유하므로 가장 자주 사용됩니다.
또한 AB 인간 혈청도 혈장에서 유래될 수 있으며 응고가 허용되지 않는 전혈에서 제조할 수 있습니다. 전혈로부터 혈장이 분리되면 응고 효소 연쇄를 활성화시키기 위해 칼슘이 처리되며, 그 후 원심분리하여 혈청을 추출합니다. 이 제조법은 성장 인자에 대한 혈청 테스트 시 사용됩니다.
자사는 혈장 및 응고된 전혈에서 얻은 열불활성화 인간 AB 혈청을 제공합니다. 성인 혈청은 일부 세포에 유해하거나 정제 면역분석에 해로운 영향을 미치는 혈청 성분의 보체를 함유하고 있습니다. 혈청의 열불활성화는 보체를 불활성화하며 조혈 세포를 배양하거나 혼합 림프구 반응 또는 중화 시험과 같은 면역학적 분석을 수행할 때 주로 사용됩니다.
혈소판 저하 혈장에서 얻은 인간 혈청
혈소판 저하 혈장(PPP)에서 얻은 인간 혈청은 혈소판 용해물이 인간 피부 섬유아세포 및 관절 연골세포 성장과 같이 세포의 성장에 미치는 영향에 대해 조사하는 연구에서 자주 사용되는 배지 보충제입니다. 또한 PPP 인간 혈청은 인간 유도 다능성 줄기세포(hiPS)를 hiPS-뇌 미세혈관 내피세포로 분화시키거나 혈소판 유래 성장 인자(PDGF)의 정제 분석 시에 사용됩니다.
인간 혈청용 애플리케이션
AB형 혈액 기증자의 인간 혈청은 A형과 B형 혈액형 항원 모두에 대해 특이적인 항체가 없기 때문에 이식 및 세포 치료에 적합합니다. 다른 생명공학 및 생물의약 어플리케이션에는 조직 공학과 지방 조직의 중간엽 줄기세포 또는 인간 골수의 중간엽 간질세포의 확장이 포함됩니다. 또한, AB 혈청은 말초혈액 유래 NK 세포를 확장하고 이식 전 인간 islet 배양을 향상 시키는 데 필수적입니다.