일차 세포 배양 기술
일차 세포의 개요
일차 세포는 살아있는 인간 또는 동물 조직에서 직접 수확한 포유류 세포입니다. 이들은 비줄기 일차 세포가 일반적으로 말기적으로 분화되고 따라서 특히 암 생물학의 특성으로 인해 암 세포주가 정상 시스템 또는 비암 병리학에 대한 예측 모델을 덜 예측하도록 하는 경우 이들이 분리되는 조직을 밀접하게 대표하는 것으로 간주된다는 점에서 줄기세포와 다릅니다. 일반적인 일차 세포 표현형에는 상피, 내피, 각질형성세포, 멜라닌세포, 섬유아세포, 골아세포, 근세포 및 간세포가 있습니다.
주요 카테고리
일차 세포와 불멸화된 세포주의 차이점
종양에서 파생되거나 다른 방법으로 불멸화된 세포주와 마찬가지로, 인간 또는 동물 공급원의 일차 세포는 생물학적 시스템을 모델링하는 방법을 제공합니다. 그들은 일반적으로 더 적은 수의 배가 기간 동안 생존할 수 있기 때문에, 일차 세포는 조직 특이적 특성의 손실에 대해 덜 민감하며, 이러한 특성은 오랜 기간 동안 배양되고 in vitro에서 계대를 반복한 세포를 규명할 수 있습니다. 연령, 성별 및 질병 상태를 포함한 기증자 특성과 함께 일차 세포를 문서화할 수 있으며, 따라서 맞춤형 의학적 접근 방식의 개발을 위한 유용한 모델을 입증할 수 있습니다.
일차 세포 공급 및 배양
병원과 관련된 연구 기관은 일차 조직 및 세포를 이용할 수 있습니다. 일차 세포 공급자는 개별 기증자의 세포 로트 또는 여러 기증자의 통합된 세포를 제공합니다. 평판이 좋은 공급자 또는 환자 수집 프로토콜에는 인간 기증자로부터 세포 분리에 대한 윤리적 감독과 세포 유형 검증을 입증하는 문서가 포함되어야 합니다. 일차 세포는 일반적으로 더 까다롭고, 특히 저혈청 또는 무혈청인 배지에서 배양할 때, 추가적인 영양소가 필요하다는 점에서 포유류 세포주와 다릅니다. 이러한 추가로 정의된 영양소에는 사이토카인 및 성장 인자가 포함됩니다.
관련 자료
- Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.
- Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
- The PromoCell Primary Cancer Culture System allows selective isolation of malignant cancer cells from tumor associated stromal cells in patient derived xenographs (PDX models) and tumor samples.
- Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.
- ADCC assay performance and reproducibility using ready-to-use, cryopreserved NK effector cells, A549 target cells expressing a luciferase reporter gene, and anti-EGFR antibody.
- 모두 보기 (24)
관련 프로토콜
- Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) Culture Protocol. Storage. Preparation for Culturing. Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
- Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.
- Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.
- Osteogenesis, adipogenesis and chondrogenesis differentiation protocols and media for human mesenchymal stem cell culture. Explore over 350 PromoCell products on our company website.
- Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
- 모두 보기 (40)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com