Milli-Q® 벤치탑 정제수 시스템
궁극의 실험실 용수 경험: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 순수 및 초순수 시스템
벤치탑 정제수 시스템에 대한 Milli-Q® 실험실 용수 솔루션 포트폴리오에는 모든 실험실의 요구를 만족시키는 순수 및 초순수 시스템 모두가 포함됩니다. 민감한 QC 분석부터 버퍼 준비 및 초자류 세척까지, 이 컴팩트한 시스템은 귀하의 실험실을 완벽하게 지원합니다. 저희는 다음의 항목을 고려하여 여러분의 요구 사항에 가장 적합한 정제수 솔루션을 제공합니다:
|
|
|
다른 실험실 수질 등급은 무엇입니까?
실험실 정제수 등급은 ASTM 또는 ISO 3696과 같은 품질 표준으로 정의되며, 특정한 분야를 위해 올바른 수질을 사용할 수 있도록 지원합니다. Type 1 초순수는 Type 2나 Type 3 순수보다 생산 비용이 고가이기 때문에, 표준 생산 원가를 고려합니다.
Type 1 초순수는 낮은 총유기탄소(TOC) 함량을 가진 ion-free(비저항 18.2 MΩ·cm) 입니다. 초순수는 고급 분석 기술(예: HPLC, UHPLC, LC-MS, ICP-MS, GF-AAS), 분자 생물학 응용 분야(예: PCR, sequencing), 버퍼 및 포유류 동물 세포 배양을 위한 배지 제조용과 같은 민감한 실험 어플리케이션에서 권장됩니다.
Type 2 순수는 버퍼, 시약 및 배양 배지를 제조하거나 다른 장비(예: Type 1 시스템, 임상 분석기, 세척기, 안정성 검사 챔버 등)를 위한 공급수 용과 같은 일반적인 실험실 용도로 권장됩니다. Type 2 시스템은 환경 친화적 Elix® 전기탈이온화(EDI) 기술을 도입하여, 위험한 화학적 재생 공정, 고가의 수지, DI 카트리지 교체 및 softener를 사용할 필요 없이 일관된 품질의 순수를 생산합니다.
Type 3 순수는 가장 낮은 수질 등급이며 역삼투(RO)로 생산됩니다. RO 수는 초자류 세척, 항온 수조, 오토클레이브 및 Type 1 시스템의 공급수와 같은 민감하지 않은 실험실 어플리케이션에 권장됩니다.
임상 실험실 시약 용수(CLRW)는 임상 및 실험실 표준 연구소(CLSI®) 지침의 품질 기준을 준수하며, 이는 임상 실험실에서 정제수의 순도를 정의합니다(비저항 > 10 MΩ·cm; TOC < 500 ppb; 박테리아 < 10 cfu/mL; 입자 제거 > 0.22 μm).
공간 절약 및 유연한 옵션 - 설치에서 채수까지
벤치탑 시스템은 실험실 공간을 절약하도록 설계되었으며, 다양한 설치, 저장 및 채수 옵션을 제공합니다. 최신 Milli-Q® IQ, IX 및 EQ 시리즈 시스템은 벤치 위 또는 벽에 장착되는 슬림한 POD 채수장치만을 필요로 합니다. 컴팩트한 정제수 유닛 및 탱크는 고객의 요건에 맞도록 벤치 아래, 벽면 또는 이 둘의 조합으로 설치될 수 있습니다.
한 개 이상의 채수 장소가 필요한 실험실의 경우, 다수의 채수장치를 하나의 Milli-Q® IQ 또는 Milli-Q® IX 시스템에 연결할 수 있으며, POD 사이는 최대 5 m입니다. 이러한 방법으로 멀리 떨어진 벤치나 다른 실험실에서도 정제수를 사용할 수 있습니다. 또한, 실험실의 필요성을 완전히 충족하도록 다양한 범위의 생산 유속 및 탱크 크기 옵션을 선택할 수 있습니다.
정제수 시스템 관리를 단순화하고 생산성을 보장하는 디지털 서비스
MyMilli-Q™ 플랫폼은 Milli-Q® 정제수 시스템의 관리를 간소화하는 독자적인 온라인 솔루션이며 실험실의 생산성을 극대화할 수 있습니다. 다음은 MyMilli-Q™ 계정에 로그인하면 간단히 수행할 수 있는 내용입니다:
|
|
|
이러한 시간 절약 기능을 통해 얻을 수 있는 혜택은 다음과 같습니다.
|
|
또한, MyMilli-Q™ 원격 관리 온라인 모니터링 및 서비스 기능(Milli-Q® IQ 및 Milli-Q® IX 시리스 시스템에서 사용 가능)에 가입하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다.
- 온라인 액세스로 시스템 및 데이터에 접근
- 자동 알림, 이메일 또는 SMS을 통한 경보나 알람
- 신속한 서비스로 원격 진단 및 수리를 지원
- 데이터 관리 간소화 및 추적성 향상으로 감사 및 인증 과정 간소화
MyMilli-Q™ 디지털 서비스는 보증기간 중이거나 Milli-Q® 서비스 플랜으로 보장되는 모든 시스템에서 이용할 수 있습니다.
친환경 정제수 시스템
실험실에서 정수가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 Milli-Q® 정제수 시스템 및 공정은 점점 더 지속 가능해지고 있습니다. 더 새로운 세대의 Milli-Q® 정제수 시스템은 다음과 같은 방법으로 실험실이 더 뛰어난 지속 가능성을 달성하도록 지원합니다.
- 물을 절약하는 정제 기술
- 에너지 절약형 설계 및 시스템 기능
- 화학 폐기물 절감
- 무수은 UV 램프
- 친환경 포장
- 종이가 필요 없는 데이터 관리
- 원격 진단 및 서비스
Milli-Q® 정제수 시스템이 실험실의 친환경화에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
관련 자료
관련 동영상