Milli-Q® IQ 7000 초순수 시스템
사용자의 편의를 위해 설계된 초순수 솔루션
지능적이고 직관적입니다. 작업을 최대한 즐겁고 편안하게 진행하고, 실험실 생산성을 극대화하도록 설계되었습니다. 획기적인 인체공학적 디자인과 강력한 정제 기술로 우수한 품질의 초순수를 일관되게 생산할 수 있습니다. Milli-Q® IQ 7000 정제수 시스템이 실험실 내 작업 방식을 어떻게 변화시키는지 알아보십시오.
비디오: Milli-Q® IQ 7000
Milli-Q® IQ 7000 초순수 시스템이 인체공학적 디자인, 정밀한 채수 옵션, 고화질 디지털 터치스크린, 통합 데이터 관리 시스템, 디지털 서비스, 손쉬운 유지보수 등을 통해 실험실의 일상 업무를 어떻게 변화시킬 수 있는지 확인하십시오.
간단하고 직관적인 채수
Q-POD®에서 초순수를 채수하는 과정은 새로운 '휠' 채수를 통해 훨씬 쉽고 정밀하면서도 간편해졌습니다. 실험실에서 일상적인 작업에 유용한 다양한 채수 기능을 사용할 수 있습니다.
넓은 대화형 터치스크린
스마트폰처럼 화면을 볼 수 있는 Q-POD® 채수장치의 대화형 터치스크린을 사용하면 몇 번의 클릭만으로 어디든 이동할 수 있습니다.
실험실 공간의 최적화
작업 공간을 낭비하지 않도록 보호하십시오! 이 시스템은 헐거운 튜브와 케이블 없이 깔끔한 설치와 깨끗한 실험대를 위해 디자인 되었습니다. Q-POD® 채수장치를 조작하여 이 컴팩트한 시스템의 나머지 요소를 실험실 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 한 곳 이상의 초순수 사용 지점이 필요한 실험실의 경우, 최대 4개의 Q-POD® 채수장치를 연결할 수 있습니다.
미량 레벨까지 지속적으로 우수한 초순수
Milli-Q® IQ 7000 시스템은 Jetpore®와 IQnano® 수지의 조합을 통해 미량 레벨까지 일관되게 우수한 초순수를 생산합니다. 중요한 실험을 위한 정제수의 순도를 전적으로 신뢰할 수 있습니다. 그리고 A10® TOC 온보드 모니터링을 사용하면 불확실성이나 잘못된 결과 해석에서 벗어날 수 있으며, 시간과 비용이 많이 드는 분석을 반복할 필요가 없습니다.
친환경 대체 제품
Milli-Q® IQ 7000 시스템은 지구 온난화에 중대한 영향을 미치는 7가지 측면으로 평가됨: 에너지 및 탄소 배출, 물, 포장, 공급업체 및 제조, 순환 경제, 그리고 효용성 및 혁신에 대해 평가되었습니다. 공식적으로 친환경 대체 제품 라벨을 부여받은 바, Milli-Q® IQ 7000 시스템은 플라스틱과 전기를 적게 사용하며 무수은 제품임을 보증합니다. Milli-Q® IQ 7000 시스템의 지속 가능성을 위한 디자인(DfS) 스코어카드를 확인하세요.
추적성 향상
향상된 데이터 추적은 Milli-Q® IQ 7000 시스템의 필수적인 부분입니다. Dispensing Events는 모든 채수 보고서의 이력을 보증하고 Daily Quality Measures은 시간 경과에 따른 수질 추적성을 제공합니다. 좀 더 상세한 분석이 필요한 경우에는 모든 시스템 자료의 글로벌 아카이브인 Complete History를 이용할 수 있습니다. 추적성은 POD-Pak 및 IPAK 카트리지의 e-Sure 태그를 통해서 보장됩니다.
품질 및 규정 준수
검증되고 인증된 디자인과 엄격한 제조 품질 보증 시스템을 결합시켜 최고의 보증을 제공합니다. 인증된 현장 서비스 엔지니어가 교정된 장비와 Milli-Q® 전용 Qualification Workbook을 사용하여 밸리데이션 지원을 포함해 다양한 범위의 서비스를 제공합니다. Milli-Q® IQ 7000 시스템은 ASTM, ISO 3696, CLSI, 유럽 약전 및 미국 약전에 설명된 요구사항 보다 더 까다로운 수준의 요건을 충족하는 초순수를 생산합니다.
디지털 서비스로 시스템 관리를 단순화하고 생산성을 보장
MyMilli-Q™ Remote Care는 다음과 같은 기능을 제공하는 온라인 모니터링 및 서비스 기능입니다.
- 시스템 및 데이터에 원격 접속
- 경고 또는 알람이 발생할 경우, 이메일 또는 SMS로 자동 알림
- 원격 진단 및 수리를 통한 신속한 서비스
- 간소화된 자료 관리 및 추적성 향상으로 감사 및 인증 과정을 간소화
연결의 편의성 동영상을 통해 연결된 정제수 시스템이 실험실 생산성을 중단 없이 어떻게 지원할 수 있는지 알아보세요.
그림 1.초순수를 생산하는 Milli-Q® IQ 7000
정제수 규격 / 국제 적합성
공급수 요건 |
---|
초순수, Type 1 water 규격1(Q-POD® 채수장치)
초순수, Type 1 water 규격1(Q-POD® 채수장치) |
---|
1 이러한 값은 일반적인 경우이며, 공급수의 오염물 특성 및 농도에 따라 다를 수 있음.
2 비저항 값은 USP의 요구사항에 따라 온도 보상 없이 표시될 수도 있음.
3 적절한 작동 조건에서의 경우이며, 그렇지 않은 경우 일반적으로 ≤5 ppb.
4 Millipak® 및 Millipak® Gold
사용 시. 5 Biopak®
사용 시. 6 Millipak® Gold를 laminar flow hood에 설치하여 사용 시.
국제 규정 요구사항
CE 및 cUL 적합성 선언:
Milli-Q® IQ 7000 시스템은 안전 및 전자파 적합성과 관련된 CE 지침을 준수하는 독립적이고 공인된 회사에서 검사하였습니다. 해당 보고서는 요청 시 참조하실 수 있습니다. 또한 Milli-Q® IQ 7000 시스템은 UL에서 권장하는 구성 요소 및 방법을 사용하여 제조 되었으며 cUL 표시가 되어있습니다. 해당 등록은 UL 웹사이트(www.ul.com)에서 확인할 수 있습니다.