박막 크로마토그래피(TLC)
박막 크로마토그래피(TLC)는 정량 및 정성 분석을 위해 널리 사용되는 분리 기술입니다. 이는 유리, 플라스틱 또는 알루미늄 플레이트에 코팅된 고정상의 얇은 막을 사용합니다. 이동상이라고 하는 액상 용매가 검체를 이동시켜 플레이트를 따라 이동하면서 분리합니다. 다른 분리 기술에 비해 간편성, 민감성 및 신속한 분석의 장점을 제공합니다.
주요 제품 보기:
제품
관련 제품 자료
- Brochure: Thin-Layer Chromatography
TLC, HPTLC, TLC-MS, PLC and Accessories Consistency is our standard
- TLC Silica Gel 60 G Plates with Gypsum
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Thin-Layer Chromatography Process
TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
표준 TLC 플레이트
자사의표준 박막 크로마토그래피 플레이트는 실리카 플레이트입니다. 이 플레이트에는 부드럽고 조밀한 실리카 겔 60 코팅이 있어 좁은 크로마토 밴드를 보장합니다. 표준 플레이트는 다양한 플레이트 크기의 알루미늄 TLC, 유리 TLC 또는 플라스틱 TLC 플레이트가 있고, 다중형태 플레이트를 포함하며, UV 검출을 위한 두 종류의 형광 표지자가 있습니다. 자사는 비변형 실리카 TLC 플레이트 이외에도 다음과 같은 특수 TLC판 또한 제공합니다.
- 우수한 분리를 위한 그리고 HPLC의 사전 방법으로서의 변형 실리카 겔 TLC 플레이트
- 중성 및 염기성 화합물의 분리를 위한산화 알루미늄 TLC 플레이트
- 극성 물질의 정밀한 분석을 위한 셀룰로오스 TLC 플레이트
- 극성 또는 적정 극성 화합물의 분리를 위한 키젤거(Kieselguhr) 및 혼합 막판
- 대용량 시료의 응용분야 및 해상도를 위한 농축 구역 TLC 플레이트
- 문건 및 기록 관리를 지원하도록 고유한 레이저 코드가 있는 GLP TLC 플레이트
HPTLC 플레이트
HPTLC판은 감소된 밴드 확산 및 조밀한 크로마토그래피 존 또는 점(spot)을 제공합니다. HPTLC판은 다중형태 판을 포함하여 다양한 크기 및 후면 그리고 두 개의 다른 형광 표지자 옵션이 있습니다. 자사의 표준 실리카 HPTLC판은 수동 및 기기 사용을 위한 복잡한 시료의 빠르고 민감한 정량 분석을 가능하게 합니다. 자사는 다음과 같은 다양한 특수 HPTLC판을 또한 제공합니다.
- 난해한 분리를 위한 변형된 실리카 HPTLC 플레이트
- 친수성 및 극성 물질 분리를 위한 셀룰로오스 HPTLC 플레이트
- 신속한 대용량 분리를 위해 최적화된LiChrospher® HPTLC 플레이트
- 비오염 분리 및 최소한의 백그라운드를 위한 고순도 HPTLC 플레이트
- 펩타이드 및 단백질 분해를 위한 ProteoChrom® HPTLC 플레이트
- 대용량 시료의 응용분야 및 해상도를 위한 농축 구역 HPTLC 플레이트
- 문건 및 기록 관리를 지원하도록 고유한 레이저 코드가 있는 GLP HPTLC 플레이트
MS 등급 TLC 및 HPTLC 플레이트
자사의 MS-등급 판은 TLC 및 HPTLC판에서 분리되어 건조된 시료의 직접적인 질량 분광 분석을 가능하게 합니다. 크로마토그래피 분리 이후, 자사의 MS 등급 TLC 플레이트 용출 기반 또는 탈착 기반 TLC-MS에서 사용할 수 있습니다. MS 등급 플레이트는 형광 표지자가 있는 것과 없는 것이 있으며 다음을 제공합니다.
- 나노그램 범위에서 미량 분석
- 낮은 백그라운드 신호 및 우수한 민감성
- 표준 TLC 및 HPTLC 플레이트와 동일한 성능
제조용 TLC(PLC)판
분취용 TLC 플레이트은 대형 시료의 분석적 분리에 사용됩니다. 전형적으로 시료는 점(spot)이 아닌 폭 넓은 밴드로 장착되어 UV 검출로 분석됩니다. 분리된 후에는, 시료 밴드는 일반적으로 플레이트의 흡착물을 수집하여 강한 용매로 용출하여 판에서 회수됩니다.
- 변형 및 비변형 종류의 코팅을 사용할 수 있습니다.
- 0.5 mm - 2 mm 범위의 코팅 두께
- 형광 표시자 포함 또는 미포함
TLC 흡착물
자사의 표준화된 TLC 흡착물은 상이한 TLC 및 PLC 응용분야에 적절하며 신뢰할 수 있는 분석적 결과를 제공합니다. 자사는 다음과 같은 다양한 범위의 TLC 흡착물을 제공합니다.
- 실리카겔 60, 알루미늄 옥사이드 또는 셀루로오스와 같은 여러 유형의 흡수제
- 다양한 등급 및 입자 크기
- 결합제 포함 또는 비포함
- 형광 표시자 포함 또는 비포함
TLC Explorer 기록 시스템
TLC Explorer로 TLC 분석을 간소화하세요. 신뢰할 수 있는 정량분석과 일관된 데이터 해석을 위한 디지털 영상 및 자동화 스팟 검출의 정밀성을 기반으로 한 신뢰.
- TLC, HPTLC, PLC 플레이트의 동시 검출 및 측정
- 자동 크롭 및 회전 기능으로 2분 미만의 빠른 그림 캡션
- 3개의 LED 환경 하에서 직광 모드로 위에서부터 조명을 비추는 크로마토그램: 배경 신호 및 균일하지 못한 조명의 자동 보정이 포함된 254 nm, 365 nm, 가시광선
- 용매선 및 바탕선 검출뿐만 아니라 자동 트랙 인식 및 보유 계수(Rf) 계산 기능 탑재. 수동 조절이 가능합니다.
- 신뢰할 수 있는 TLC 정량화를 위해 비디오 밀도 측정을 사용