GC 컬럼, 액세서리 및 흡착제
가스 크로마토그래피(GC)는 불활성 운반 가스(이동상)를 사용하여 휘발성 화합물을 빠르게 분리하는 데 사용하는 크로마토그래피 기술입니다. 이동상은 고체 또는 액체 고정상으로 코팅된 가열된 컬럼을 통해 기체 화합물을 이동시킵니다. 기화된 화합물의 화학적, 물리적 특성의 차이와 고정상과의 상호 작용이 분리 공정의 기초입니다.
주요 제품 보기:
Products
관련 자료
- SupraSolv® GC Solvent Specifications
Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
- Brochure: GC Workflow
We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
- GC Columns Selection Guide
An optimized chromatographic separation begins with the column. The selection of the proper capillary column for any application should be based on four significant factors: stationary phase, column I.D., film thickness, and column length.
- Brochure: GC Solvents
As the world’s leading supplier of high-purity solvents, we offer a full range of products for every gas chromatography application in the laboratory - including highly sensitive pesticide and dioxin analyses.
- Brochure: GC Accessories
Choosing the proper items for routine system maintenance and new column installation can save costly downtime and rework, plus help prevent inaccurate chromatographic results.
- Guide: Environmental & Agricultural GC Columns Selection Guide
We have developed the most extensive line of special purpose columns designed for industry specific applications. These columns are manufactured to deliver high resolution, great analyte response, low bleed, and long column life to achieve the analytical performance you require.
- Flyer: Determination of Benzene in Reformulated Gasoline
The amount of benzene in gasoline is a concern because it is a known human carcinogen, and exposure to it has been linked to detrimental health effects.
- Application Note: GC-FID Method with Nitrogen as Carrier Gas for Simple-Routine Analysis of Essential Oils
The research examines nitrogen (N2) as an alternative to helium for GC-FID analysis of bergamot essential oil. By increasing nitrogen's velocity to 20 cm/s, analysis times comparable to helium were achieved, successfully quantifying 67 terpenes in 47 minutes with an optimized peak attribution model.
- Application Note: Hydrogen as Carrier Gas: A Reliable GC-MS Method for the Qualitative Analysis of Essential Oils
This research is focused on the development of a gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method for the analysis of essential oils by using hydrogen (H2) as carrier gas.
GC 컬럼
향상된 크로마토그래피 분리는 적절한 컬럼을 선택하는 것으로부터 시작됩니다. GC에서는 모세관 컬럼과 충전 컬럼이라는 두 가지 유형의 컬럼이 사용 가능합니다.
충전 GC 컬럼
충전 GC 컬럼은 충전재(고정상)로 채워진 스테인리스 스틸, PTFE 또는 유리 튜브로 구성되어 있습니다. 충전 컬럼은 대용량의 샘플을 다룰 수 있으며 오염에 취약하지 않습니다. 유리 컬럼은 높은 비활성이 필요한 분야, 금속 컬럼은 덜 까다로운 분야, PTFE 컬럼은 저온 분야에서 선호합니다.
모세관 GC 컬럼
모세관 GC 컬럼은 고감도 분석에 가장 적합합니다. 모세관 컬럼은 고정상이 화학적으로 결합되거나 컬럼 내부 표면에 코팅되어 있는 얇은 용융 실리카 유리관으로 구성됩니다.
무극성 GC 컬럼은 무극성 화합물(예: 알케인) 분석에 가장 적합합니다. Equity®-1, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl, SLB®-5ms는 무극성 화합물 분리에 적극 추천되는 제품입니다. 극성 GC 컬럼은 극성 분석물 분리에 가장 효율적입니다. SPB®-624, OVI-G43, SPB®-20, Equity®-1701, SPB®-35, SPB®-50, SPB®-225, PAG, SPB®-1000, SLB®-IL60i, Nukol™은 최상의 극성 화합물 분리를 제공하는 극성 컬럼의 일부입니다.
극성이 높은 컬럼은 시아노프로필 작용기 비율이 더 높은 고정상이 함유된 컬럼이 포함됩니다. 이러한 상은 분극성 화합물의 분리에 적합한 다양한 상호 작용을 보입니다. 분극성 화합물은 C 및 H 그리고 하나 이상의 C=C 또는 C≡C 결합을 함유합니다. 고극성 모세관 컬럼은 SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i를 포함합니다.
GC 액세서리
일반 GC 기기에 적합한 GC 액세서리에는 GC 셉타, 주입구 라이너, 주입구 씰, 페룰, 너트, 가드 컬럼, 커넥터, 유량계, 수공구, 주사기, 바이알 및 광이온화 검출기(PID) 램프가 포함됩니다.
가스 정제 및 가스 관리
가스 전달 시스템은 의도된 용도에 따라 적절한 압력에서 고순도 이동상 가스를 공급해야 합니다. 정제기, 배관 및 조절 제품, 가스 발생기, 공기 압축기 등 가스 흐름(He, H, N, Ar)을 정제 및 관리하는 제품을 제공합니다.
탄소 GC 흡착제
자사는 고도로 엔지니어링된 탄소 흡착제(Carbosieve, Graphsphere™, Carbotrap®® 및 Carbopack™) 및 GC 분석을 위해 일반적으로 사용되는 분자체 및 다공성 고분자 흡착제를 제공합니다. 자사의 탄소 흡착제의 주요 특징은 다음을 포함합니다.
- 단단하고 깨지지 않음
- 높은 다공성
- 특성상 완전한 소수성이므로 습한 환경에 적합
- C2-C5 n-알케인과 분석 물질 크기가 비슷한 분자에 사용