Solid Phase Extraction (SPE)
고체상 추출(SPE)은 크로마토그래피 분석(예: HPLC, GC, TLC) 전에 신속하고 선택적인 시료 준비 및 정제에 사용되는 기술입니다. SPE에서는 고체 고정상에 추출, 분배 및/또는 흡착을 통해 액체 시료에서 하나 이상의 분석물을 분리합니다.
주요 카테고리
고체상 추출법(SPE) 및 QuEChERS 시료 준비를 위한 다양한 재료를 찾아보십시오. 카트리지, 튜브, 플레이트 및 기타 다양한 제품들.
고체상 추출(SPE)은 크로마토그래피 분석(예: HPLC, GC, TLC) 전에 신속하고 선택적인 시료 준비 및 정제에 사용되는 기술입니다. SPE에서는 고체 고정상에 추출, 분배 및/또는 흡착을 통해 액체 시료에서 하나 이상의 분석물을 분리합니다.
SPE에 의한 시료 전처리는 시료의 원래 매트릭스를 더 간단한 매트릭스 환경으로 변경합니다. 이렇게 하면 시료가 후속 분석용 크로마토그래피에 더 적합하게 되어 최종 정성 및 정량 분석을 단순화하고 개선하는 경우가 많습니다. 또한 단순한 샘플 매트릭스는 분석 시스템에 대한 요구를 경감하여 잠재적으로 시스템 수명을 연장합니다.
최적의 SPE 절차를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 표적 크로마토그래피와 호환이 더 잘 되도록 시료 매트리스 교체.
- 감도를 높이기 위해 분석물 농축(미량 농축).
- 크로마토그래피 분석 중 높은 백그라운드, 잘못된 피크 및/또는 감도 저하를 일으키는 간섭 제거.
- 오염 물질로부터 분석용 컬럼 보호.
- 추출 공정 자동화.
SPE는 어떻게 작동합니까?
SPE에서 고정상(흡착제 또는 레진)은 강력하지만 가역적인 상호 작용을 통해 분석물 또는 불순물을 결합하여 복잡한 시료에서 관심 분석물을 안정적이고 신속하게 추출합니다.
SPE는 다른 분석물과 매트릭스에 대해 다른 흡착제 및 용출 조건을 사용할 수 있기 때문에 선택적이고 다용도입니다. 일반적인 SPE 흡착제는 다음과 같습니다.
- 실리카 기반
- 역상(C18, C8, 시아노, 페닐)
- 순상(실리카, 디올, NH2)
- 이온 교환(SAX, WCX, SCX)
- 탄소 기반
- 폴리머 기반(다양한 조성, 서로 다른 기능성)
- 기타, 예를 들어 플로리실®(규산마그네슘) 또는 알루미나
- 혼합 베드: 순차적 계층에서 위에 나온 거의 모든 조합
SPE를 위한 전략
'Bind‒Elute SPE'에서는 관심 분석물질이 흡착제에 포착되고 매트릭스 간섭 물질이 카트리지를 통과합니다. 'Interference Removal SPE'에서는 매트릭스 간섭이 흡착제에 포착되고 관심 분석물이 통과됩니다. HybridSPE와 QuEChERS SPE 방법 모두 간섭 제거를 통해 작동합니다.
최적의 SPE 방법은 분석물의 구조, 용해성, 극성 및 친유성(분포 계수)에 따라 달라집니다. 관심 있는 응용분야에 가장 적합한 고정상과 용매를 선택하는 데 도움이 되는 선택 가이드가 제공됩니다.
SPE의 일반적인 응용분야
SPE는 의약품, 임상 및 대용량 처리 진단 검사, 법의학, 환경 및 식품/농화학 산업에서 다음과 관련된 분석을 위해 자주 사용됩니다.
- 생물학적 유체에서 의약품 성분 및 대사물
- 생물학적 유체에서 약물 남용
- 식수와 폐수에서 환경오염물질
- 식품/농산물 매트릭스에서 살충제, 항생제 또는 마이코톡신
- 단백질과 펩타이드에서 탈염
- 지질 분획
- 수용성 및 지용성 비타민
관련 자료
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
- This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
- 모두 보기 (37)
관련 프로토콜
- Supelco는 음용수 내 BPA 측정을 위한 종합적인 시료 조제 및 분석 절차를 개발했습니다.
- Triclosan은 HPLC 후에 UV 및 MS/MS 검출을 이용하여 폐수처리시설의 배출수에서 검출되었습니다.
- Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab
- In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
- Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
- 모두 보기 (35)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]