효과적인 시료 전처리는 정확하고 효율적인 화학 분석에 매우 중요합니다. 머크는 분석용 시료 전처리를 위한 자료, 프로토콜, 문제 해결 지침을 제공합니다. 이들 중 일부는 특정 제품 사용 방법을 설명하지만, 나머지는 특정 분석물 또는 매트리스에 초점을 맞추고 있습니다. 대부분은 특정 제품을 사용하여 특정 매트릭스에서 특정 분석물을 정제하기 위한 완전한 단계별 안내서입니다. 또한 대부분은 GC, HPLC, LC-MS에 대한 추가 분석 지침과 기타 다양한 분석 기술을 포함합니다.
고체상 추출(SPE)은 크로마토그래피 분석(예: HPLC, GC, TLC) 전에 신속하고 선택적인 시료 준비 및 정제에 사용되는 기술입니다. SPE는 데이터를 개선하고 분석용 컬럼을 보호하기 위하여 시료 매트릭스를 교환하고, 분석물을 농축하며, 간섭과 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다.
고체상 미세추출법(SPME)은 GC 또는 HPLC로 분석하기 전에 시료에서 관심 분석물을 추출하기 위하여 코팅된 파이버를 사용하는 무용매 시료 전처리 기법입니다.
QuEChERS는 ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe’ 시료 정화 방법으로 살충제 분석을 위해 식품과 농산물 시료 전처리에 주로 사용합니다. QuEChERS는 시료 전처리에서 고체상 추출법(SPE) 기술에 기반합니다.
여과법은 물리적 또는 화학적 특성에 따라 물질을 분리합니다. 실험실 시료는 사료의 복잡성을 줄이고 분석물의 순도를 높이기 위해 분석 전에 일반적으로 여과합니다. 이를 통해 과학자들은 고품질의 분석 결과를 얻을 수 있습니다.
다운스트림 분석에 앞서 시료 전처리에 다양한 정제 방법이 사용될 수 있습니다. 정제는 검체 복잡성을 줄이고 간섭을 제거하며 분석 전에 분석물을 농축합니다.